The microprotein kit TP0200 is not intended for use above 1 mg/ml
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
description
wavelength 500-750nm
Quality Segment
usage
sufficient for ~50 manual assays
protein detection level measuring range
0-1 mg/mL
parameter
18-26 °C temperature, 200 μL sample volume
storage temp.
2-8°C
General description
ビウレット法とローリー法を用いてタンパク質を測定します。前者は臨床アッセイに広く用いられています。後者は感度が高く、調査研究に使用されていますが、複合試薬の安定性が低く、色の再現性がなく(特に低タンパク質濃度)、タンパク質濃度との色素生産反応が非線形であることから、使用が制限されています。OhnishiおよびBarrはローリー法のビウレット試薬を改変し、複合試薬の安定性を改善しつつ方法を単純化しました。
Application
Biochem/physiol Actions
比色分析、エンドポイントアッセイ。 Ohnishi と Barr′によるマイクロローリー法の修正。手順に従って、希釈ビウレット試薬を、ペプチド結合と反応させると、紫-青錯体を生成します。この色は、フェノール試薬を加えると濃くなります。吸光度は、550-750 nmに読み取られ、標準的な曲線から結果を決定するのに用いられます。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| usage sufficient for ~50 manual assays | usage sufficient for ~200 assays | usage - | usage - |
| parameter 18-26 °C temperature, 200 μL sample volume | parameter - | parameter - | parameter - |
| description wavelength 500-750nm | description - | description - | description - |
| protein detection level measuring range 0-1 mg/mL | protein detection level measuring range - | protein detection level measuring range - | protein detection level measuring range - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan