スキップする
QPBCA
QuantiPro BCAアッセイキット
for 0.5-30 μg/ml protein
別名:
BCA Assay, Protein determination by BCA, bicinchoninic acid reagent
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥72,400
この商品について
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
¥72,400
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
このキットは、極めて少量のサンプルに含まれる非常に低濃度のタンパク質を測定するために使用できます。チューブアッセイでは0.5~30 μg/mL、96または384ウェルプレートアッセイでは1~20 μg/mLの濃度のタンパク質を正確に測定します。
溶液中のタンパク質の測定と定量に加えて、QuantiPro BCAアッセイキットにはアガロース担体と共有結合しているタンパク質およびマルチウェルプレートに吸着しているタンパク質の測定などの用途があります。また、さまざまな固体担体上の、スルフヒドリル、N-ヒドロキシスクシンイミドカルボン酸塩、アルデヒドおよびヒドラジドなどの官能基の測定にも応用されています。
Biochem/physiol Actions
タンパク質によるCu2+のCu1+へのアルカリ還元、及び562 nmに吸収極大を有するビシンコニン酸:Cu1+複合体の形成に基づいて定量。
Features and Benefits
  • 広範囲のタンパク質濃度で正確に測定できます。
  • 高感度で、タンパク質濃度 0.5~ 30μg/mLの範囲で直線性があります。
  • 安定な着色複合体です。
  • 界面活性剤に対し低感受性です。
Preparation Note
試薬QA、QB、およびQCは室温で保存します。試薬QAおよびQBは、試薬QCなしに混合でき(4%硫酸塩銅(II)五水和物溶液12 mL)、密閉容器に入れて室温で1週間保存できます。このキットを受け取った時または冷所で保存した場合は、試薬QAまたは試薬QBに沈殿物が見られることがあります。沈殿物を溶解するには、溶液を撹拌しながら室温まで徐々に温めてください。これで溶液の使用が可能になります。
Legal Information
QuantiPro is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
BCA1B9643DUO92010
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Copper(II) sulfate solution, 4 % (w/v) (prepared from copper (II) sulfate pentahydrate) 12 mL
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • Protein Standard Solution: 1.0 mg/ml bovine serum albumin in 0.15 M NaCl with 0.05% sodium azide (flame-sealed glass ampules) 10 x 1
    SDS
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How many samples (1 mL) can be analysed with the kit?
    1 回答
    1. Below is the link to the product bulletin. The reagents and their volumes included in the kit can be found on page 1. Table 1 on page 2 shows the volume of QuantiPro Working Reagent to prepare and the amount of each component needed:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/358/950/qpbcabul.pdf
      For 15 2 ml Standard Test tube assays, 7.75 ml of QA, 7.75 ml of QB, and 0.31 of Copper(II) Sulfate Reagent QC are needed. By calculation, about 480 assays can be done. Fewer may be gotten due to loss during pipetting. Also one may use more or less Protein Standard Solution depending upon how many assays they do each time. Protein Standard Solution (P0914) is available separately in case one needs more for their assays.
      役に立ちましたか?
  2. How many samples can be analyzed for one kit ? How long can the reagents be kept and at which temperature ?
    1 回答
    1. This kit can be used in several different formats. The format chosen, the number of blanks, and standards will determine the number of tests. The protein standard requires refrigerated storage. Other components are stable up to 1 week at room temperature. For full storage details and test count information, please refer to the technical bulletin, page 2. Click on the link below to review this document:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/358/950/qpbcabul.pdf