Merck
H1270
Sigma-Aldrich
ウマ血清
Donor herd, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
別名:
HS, ウマ血清, 血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
由来生物
horse serum
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
組成
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
由来
USA origin
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤10 EU/mL Endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
成体ウマから得たウマ血清は均一であり、低濃度のポリアミンオキシダーゼを含みます。この血清は代謝的に安定で、細胞増殖を促進します。ウマ血清はウシ血清の代替物であり、成長因子およびホルモンの供給源です。
アプリケーション
ウマ血清は、褐色細胞腫細胞培養、大脳皮質スライス培養、網膜細胞および筋管の培養培地に対するサプリメントとして使用されています。
その他情報
ドナーウマ血清は、米国の管理されたドナー集団から収集しています。ウマ血清は、ウシ胎児血清に比べタンパク質の含有量は多く、微量金属は少なくなっています。ドナーウマ血清は、マイコプラズマの増殖、アッセイ培地のサプリメントとしての診断アッセイでの使用、また造血幹細胞や神経細胞の培養に適しています。
調製ノート
コントロ-ルされた集団から採取しました。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H1270-6X500ML:
H1270-PH:
H1270-3L:
H1270PROC:
H1270-100ML:
H1270-VAR:
H1270-BULK:
H1270-SAMPLE-J:
H1270-500ML:
H1270-20ML-J:
H1270-1L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Patterning cultured cells by visible light illumination with photosensitizers
Waki R, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 100(3), 331-334 (2005)
Jessica Z Kubicek-Sutherland et al.
Toxins, 11(4) (2019-04-17)
Mycolactone, the amphiphilic macrolide toxin secreted by Mycobacterium ulcerans, plays a significant role in the pathology and manifestations of Buruli ulcer (BU). Consequently, it follows that the toxin is a suitable target for the development of diagnostics and therapeutics for
Mechanical spectroscopy of retina explants at the protein level employing nanostructured scaffolds
Rahman SM, et al.
Soft Matter, 12(14), 3431-3441 (2016)
Rich-club organization in effective connectivity among cortical neurons
Nigam S, et al.
The Journal of Neuroscience, 36(3), 670-684 (2016)
Anna T Bajur et al.
Journal of cell science, 132(15) (2019-07-14)
During morphogenesis, epithelia undergo dynamic rearrangements, which requires continuous remodelling of junctions and cell shape, but at the same time mechanisms preserving cell polarity and tissue integrity. Apico-basal polarity is key for the localisation of the machinery that enables cell
資料
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
FBSおよびその他の血清製品に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)への回答および関連製品のリンクはこちら。