Merck
T9008
Sigma-Aldrich
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来
1% solution in water (contains no buffers)
別名:
SBTI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
由来生物
Glycine max (soybean)
無菌性
sterile-filtered
フォーム
solution
分子量
20,100 Da
テクニック
inhibition assay: suitable
溶解性
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
このインヒビターはトリプシンに対して作用し、キモトリプシンおよびプラスミンに対してこれよりも弱い作用を及ぼします。 このインヒビターはトリプシン、血漿カリクレイン、凝固因子Xと同様のメカニズムをもってプロテアーゼも阻害します。トリプシンインヒビターは、メタロプロテアーゼ、組織ベースのカリクレイン、酸プロテアーゼまたはチオプロテアーゼに対しては作用しません。 このインヒビターは、プロテアーゼ活性部位の1:1の化学量論合成物を生成することで作用し、次にインヒビターの単一のアルギニン-イソロイシン結合が開裂します。 阻害は可逆性でpH依存性です。
単位の定義
1トリプシンユニットは、BAEEを基質としたときに、pH 7.6、25°C、1分間で、ΔA253が0.001となる酵素量です。反応容量3.2 mL、光路長1 cm。
トリプシン1単位= N-α-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル(BAEE)を基質として使用するとき、pH 7.6、25℃においてA253が0.001/分
調製ノート
Type I-Sから調製
トリプシンインヒビターは水およびリン酸バッファーに10 mg/mLの濃度で溶けます。 また、平衡塩溶液に1 mg/mLの濃度で溶け、無血清培地にも溶けます。 濃度が10 mg/mLを超える濃縮溶液は濁ることがあり、黄色からアンバーを呈します。 細胞をトリプシン化した後、解離に使用したトリプシン溶液1 mLに対し1 mLのトリプシンインヒビター溶液に1 mg/mLで再懸濁させます。 次にこの細胞懸濁液を1000 rmpで遠心分離し、細胞ペレットを生成します。
溶液は2~8℃で短期間保存したとき活性を保持できます。溶液はアリコートを-20℃で凍結させると安定します。
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
その他情報
詳細は、トリプシンインヒビターをご覧ください。
アプリケーション
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
T9008-BULK:
T9008-5ML:
T9008PROC:
T9008-VAR:
T9008-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jennifer E Kay et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 62(2), 108-123 (2020-12-15)
Inflammation is a major risk factor for many types of cancer, including colorectal. There are two fundamentally different mechanisms by which inflammation can contribute to carcinogenesis. First, reactive oxygen and nitrogen species (RONS) can damage DNA to cause mutations that
Kine Gregersen et al.
International journal of general medicine, 4, 555-560 (2011-09-03)
Food hypersensitivity is commonly suspected, but seldom verified. Patients with subjective food hypersensitivity suffer from both intestinal and extraintestinal health complaints. Abnormalities of the enterochromaffin cells may play a role in the pathogenesis. The aim of this study was to
Shingo Kikuchi et al.
The Plant cell, 21(6), 1781-1797 (2009-06-18)
Chloroplast protein import is mediated by two hetero-oligomeric protein complexes, the Tic and Toc translocons, which are located in the inner and outer envelope membranes. At the inner membrane, many Tic components have been identified and characterized, but it remains
Eunice Andrè et al.
The Journal of clinical investigation, 118(7), 2574-2582 (2008-06-24)
Cigarette smoke (CS) inhalation causes an early inflammatory response in rodent airways by stimulating capsaicin-sensitive sensory neurons that express transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 1 (TRPV1) through an unknown mechanism that does not involve TRPV1. We hypothesized
Astrid F Nottebaum et al.
The Journal of experimental medicine, 205(12), 2929-2945 (2008-11-19)
We have shown recently that vascular endothelial protein tyrosine phosphatase (VE-PTP), an endothelial-specific membrane protein, associates with vascular endothelial (VE)-cadherin and enhances VE-cadherin function in transfected cells (Nawroth, R., G. Poell, A. Ranft, U. Samulowitz, G. Fachinger, M. Golding, D.T.