Merck
T7575
Sigma-Aldrich
トリプシン 1回用, プロテオミクスグレード
別名:
Proteomics grade, Trypsin, TPCK treated
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥36,400
¥36,400
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥36,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.56
¥36,400
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
グレード
Proteomics Grade
フォーム
ready-to-use solution
比活性
≥10,000 BAEE units/mg protein
分子量
average mol wt 23.29 kDa
最適pH
~8.0
保管温度
2-8°C
詳細
簡便な単回使用の1 μg含量で、プロテオミクスグレードのトリプシンの利点をすべて経験できます。
プロテオミクスグレードの単回用トリプシンは優れたタンパク質分解効率を示し、目的のペプチドの高い配列包括度につながる、より多くのトリプシン分解ペプチドを生成します。 質量分析結果は、干渉する自己分解ピークやあいまいな付加物が減るため、非常に単純化されます。 プロテオミクスグレードのトリプシンはブタ膵臓だけから精製されており、アルギニンおよびリシン残基のカルボキシル側を高い正確性と精度で切断できます。 本酵素は、自己分解を最小限にするため還元メチル化により徹底的に加工されており、またTPCK処理によってキモトリプシン活性は抑制されています。[1] さらに、プロテオミクス研究で要求される基準に適合させるために、アフィニティークロマトグラフィーおよび希酸からの乾燥などを含む精製ステップによって、高度に精製された高い特異性のトリプシンを製造し、さらに溶液もしくはゲルベースのいずれでも消化できるように設計されています。
アプリケーション
プロテオミクスグレードの単回用トリプシンは、MALDI-TOF MS(マトリックス支援レーザー脱離イオン化-飛行時間型質量分析)による、生成ペプチド分析用のタンパク質消化に使用されています。[2][3] LC-MS(液体クロマトグラフィー質量分析)/MSによる生成ペプチド分析用のタンパク質消化に使用されています。[4][5]
特徴および利点
  • 便利なディスポ-ザブル 1 μgサイズです。
  • ピペッティングの繰り返しは不要です。
  • 自己融解活性を最小化する還元的メチル化済みです。
  • キモトリプシン活性抑制TPCK処理済みです。
  • 高度精製済みです。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • Trypsin Solubilization Reagent
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David J Gonzalez et al.
The Journal of biological chemistry, 285(36), 28220-28228 (2010-06-29)
Through elaboration of its botulinum toxins, Clostridium botulinum produces clinical syndromes of infant botulism, wound botulism, and other invasive infections. Using comparative genomic analysis, an orphan nine-gene cluster was identified in C. botulinum and the related foodborne pathogen Clostridium sporogenes
Michael Costanzo et al.
Science (New York, N.Y.), 327(5964), 425-431 (2010-01-23)
A genome-scale genetic interaction map was constructed by examining 5.4 million gene-gene pairs for synthetic genetic interactions, generating quantitative genetic interaction profiles for approximately 75% of all genes in the budding yeast, Saccharomyces cerevisiae. A network based on genetic interaction
Identification of protein binders in artworks by MALDI-TOF/TOF tandem mass spectrometry.
Tripkovic T, et al.
Talanta, 113, 49-61 (2013)
Zahraa I Khamis et al.
Journal of Cancer, 1, 70-79 (2010-09-16)
In situ neoplastic prostate cells are not lethal unless they become invasive and metastatic. For cells to become invasive, the prostate gland must undergo degradation of the basement membrane and disruption of the basal cell layer underneath the luminal epithelia.
Melt With This Kiss: Paralyzing and Liquefying Venom of The Assassin Bug Pristhesancus plagipennis (Hemiptera: Reduviidae).
Walker AA, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, 16, 552-552 (2017)
質問
  1. How many 1 µg samples are included in the proteomics grade Trypsin kit (T7575-1KT)?
    1 回答
    1. The proteomics grade Trypsin kit (T7575-1KT) includes 96 individual 1 µg samples, each provided in a single vial.