表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥19,600 |
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
¥19,600
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
shelf life
≥1 yr (when stored at 2-8°C)
Quality Segment
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
ProteoPrep Reduction & Alkylation Kitには、2次元ゲル電気泳動サンプルの調製において、ジスルフィド結合を簡便に還元、アルキル化するために必要な試薬がそろっています。これらの試薬は、カオトロピック抽出試薬とも併用可能で、作業を短時間に効率よく行えるように使いやすく包装されています。本キットには、還元剤トリブチルホスフィン(TBP)のバイアル5本と、アルキル化剤ヨ-ドアセトアミドのバイアル5本が含まれます。
Features and Benefits
- トリブチルホスフィンは、N-メチル-2-ピロリジンの200 mM溶液になっていますので安全です。
- タンパク質サンプルの還元、アルキル化により、2Dスポットの分解能が高まります。
- 使いやすく包装されていますので、作業を短時間に効率よく行えます。
- カオトロピック抽出試薬と併用可能で、サンプル調製が簡単に行えます。
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| shelf life ≥1 yr (when stored at 2-8°C) | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan