アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
mp
171-173 °C (lit.)
溶解性
DMSO: >50 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
FC1=CN(C2CCCO2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H9FN2O3/c9-5-4-11(6-2-1-3-14-6)8(13)10-7(5)12/h4,6H,1-3H2,(H,10,12,13)
InChI Key
WFWLQNSHRPWKFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
T7205-25MG:
T7205-VAR:
T7205-BULK:
T7205-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)