Merck
Y0000408
スタブジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2′,3′-ジデヒドロ-3′-デオキシチミジン, 1-(2,3-ジデオキシ-β-D-グリセロ-ペント-2-エノフラノシル)チミン, 2′,3′-アンヒドロチミジン, d4T, スタブジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2O4
CAS番号:
分子量:
224.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
stavudine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
InChI Key
XNKLLVCARDGLGL-JGVFFNPUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Stavudine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
チミジン ≥99%
Sigma-Aldrich
T9250
チミジン
M Hurst et al.
Drugs, 58(5), 919-949 (1999-12-14)
Stavudine is a thymidine nucleoside analogue which is phosphorylated intracellularly to an active metabolite, stavudine 5'-triphosphate. This metabolite inhibits HIV replication, either by competing with thymidine 5'-triphosphate for incorporation into viral DNA by reverse transcriptase or by causing premature termination
N Clumeck
Antiviral therapy, 3 Suppl 4, 39-43 (2000-03-21)
Current guidelines for treatment of human immunodeficiency virus (HIV) disease favour the use of triple-drug combinations consisting of two nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) plus a protease inhibitor to achieve maximum suppression of HIV replication. There is considerable evidence
Andrew Hill et al.
Expert opinion on pharmacotherapy, 8(5), 679-688 (2007-03-23)
Stavudine is a nucleoside analogue used for the treatment of HIV-1 infection, as part of highly active antiretroviral treatment. In developing countries, stavudine is used widely, owing to low cost and inclusion in generic fixed-dose combinations. In developed countries, stavudine
Alain Makinson et al.
Expert opinion on drug safety, 7(3), 283-293 (2008-05-09)
Western randomized trials and prospective cohorts in resource-limited settings have proven virological success with stavudine-based highly active antiretroviral therapy. However, stavudine is no longer recommended in first-line treatments in these two settings due to its intrinsic toxicities and side effects.
John C Martin et al.
Antiviral research, 85(1), 34-38 (2009-10-27)
The occasion of this 25th anniversary issue encouraged us to reminisce about the important history of the discovery of the dideoxynucleoside analogues for the treatment of HIV/AIDS and to chronicle our thoughts about a particular exciting and rewarding period of