Merck
A2263
Sigma-Aldrich
α-アマニチン
from Amanita phalloides, ≥85% (HPLC), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥85,700
¥85,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥85,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H54N10O14S
CAS番号:
分子量:
918.97
Beilstein:
1071138
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥85,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
Amanita phalloides
品質水準
アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
918.97  g/mol
white to light yellow
mp
254-255 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1.0 mg/mL
&ε; (減衰係数)
13,500 at 310 nm in H2O at 1 M
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)C1NC(=O)CNC(=O)C2Cc3c([nH]c4cc(O)ccc34)S(=O)CC(NC(=O)CNC1=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)N5CC(O)CC5C(=O)NC(C(C)C(O)CO)C(=O)N2
InChI
1S/C39H54N10O14S/c1-4-16(2)31-36(60)42-11-29(55)43-25-15-64(63)38-21(20-6-5-18(51)7-22(20)46-38)9-23(33(57)41-12-30(56)47-31)44-37(61)32(17(3)27(53)14-50)48-35(59)26-8-19(52)13-49(26)39(62)24(10-28(40)54)45-34(25)58/h5-7,16-17,19,23-27,31-32,46,50-53H,4,8-15H2,1-3H3,(H2,40,54)(H,41,57)(H,42,60)(H,43,55)(H,44,61)(H,45,58)(H,47,56)(H,48,59)
InChI Key
CIORWBWIBBPXCG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Asn-Hyp-Hyi-Trp-Gly-Ile-Gly-Cys [Bridge: 4-8]
アプリケーション
α-アマニチンは以下の用途に使用されています:
  • 免疫蛍光測定の前にNT2細胞において転写停止を誘導する[1]
  • マウス腎組織において腎毒性を誘発する[2]
  • マウス骨髄細胞において遺伝毒性を誘発し、細胞生存アッセイ、コメットアッセイ、染色体異常アッセイにより分析する[3]
生物化学的/生理学的作用
キノコ(Amanita phalloides, タマゴテングダケ)の主たる毒性成分であり真核生物のRNAポリメラ-ゼⅡ,Ⅲを阻害しますが、RNAポリメラ-ゼⅠと細菌のRNAポリメラ-ゼは阻害しません。哺乳類のタンパク質合成を阻害します。
真核生物のRNAポリメラ-ゼⅡ,Ⅲを阻害しますが、RNAポリメラ-ゼⅠと細菌のRNAポリメラ-ゼは阻害しません。また、哺乳類のタンパク質合成を阻害します。
注意
暗所で凍結保存した場合、2年後のHPLC分析で99%以上の値が確認されています。
再構成
1 mg/mLの水溶性保存液を-20°Cで凍結保存してください。凍結融解を繰り返しても劣化しません。使用直前に、適当なバッファーで希釈して下さい。この製品は、濃酸または濃塩基で破壊されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Blood,Liver,Gastrointestinal tract,Respiratory Tract,Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A2263-1MG:
A2263-BULK:
A2263-1MG-LBL:
A2263-100MG-PW:
A2263-100MG:
A2263-VAR:
A2263-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evaluation of the genotoxicity of alpha-amanitin in mice bone marrow cells
Marciniak B, et al.
Toxicon, 137, 1-6 (2017)
Davide Carnevali et al.
DNA research : an international journal for rapid publication of reports on genes and genomes, 24(1), 59-69 (2016-12-29)
With more than 500,000 copies, mammalian-wide interspersed repeats (MIRs), a sub-group of SINEs, represent ∼2.5% of the human genome and one of the most numerous family of potential targets for the RNA polymerase (Pol) III transcription machinery. Since MIR elements
Prerna Sethi et al.
Neuroscience letters, 459(2), 100-104 (2009-05-02)
Micro-RNA (miRNA) mediated regulation of messenger RNA (mRNA) complexity in the central nervous system (CNS) is emerging as a critical factor in the control of CNS-specific gene expression during development, plasticity, aging and disease. In these studies, miRNA array and
Alpha-amanitin poisoning, nephrotoxicity and oxidative stress: an experimental mouse model
Ergin M, et al.
Iranian Red Crescent Medical Journal, 17(8), e28068-e28068 (2015)
Emmanuelle Querido et al.
Journal of cell science, 124(Pt 10), 1703-1714 (2011-04-23)
Transcripts containing expanded CNG repeats, which are found in several neuromuscular diseases, are not exported from the nucleus and aggregate as ribonuclear inclusions by an unknown mechanism. Using the MS2-GFP system, which tethers fluorescent proteins to a specific mRNA, we
質問
  1. Can we use this product (alpha amanitin: A2263) to block RNA PII for yeast cell (S. cerevisiae)?
    1 回答
    1. Yes, yeasts are eukaryotic organisms. α-Amanitin inhibits eukaryotic RNA polymerase II and III, but does not inhibit RNA polymerase I or bacterial RNA polymerase.