スキップする
F5307
5-フルオロ-2′-デオキシシチジン
≥98% (HPLC), powder
別名:
2′-デオキシ-5-フルオロ-シチジン, FCDR, FdCyd
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥15,100
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥51,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H12FN3O4
CAS番号:
分子量:
245.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥15,100
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H12FN3O4/c10-4-2-13(9(16)12-8(4)11)7-1-5(15)6(3-14)17-7/h2,5-7,14-15H,1,3H2,(H2,11,12,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
IDYKCXHJJGMAEV-RRKCRQDMSA-N
Biochem/physiol Actions
5-フルオロ-2'-デオキシシチジンは、DNMT(DNA シトシン-5メチルトランスフェラーゼ)のmechanism based inhibitor(機構依存的阻害剤)であり、DNMTの活性部位にあるシステイン残基と共有結合を形成します。
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D6571SML0653G6423
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to beige
color
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)