表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
3500 units | 在庫from市川市大町368 | ¥11,100 |
20000 units | 在庫from市川市大町368 | ¥20,000 |
100000 units | 在庫from市川市大町368 | ¥60,200 |
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-773-7
MDL number:
Specific activity:
≥15 units/mg solid
¥11,100
在庫詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥15 units/mg solid
mol wt
168 kDa
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
ブタ肝臓エステラーゼは、製薬および産業用途で使用するためのペンタアセチルカテキンおよびエピカテキンの加水分解を触媒するために使用されます。
ブタ肝臓エステラーゼは、有機化学の速度論的分割および不斉合成によく使用されます。
ブタ肝臓エステラーゼは、有機化学の速度論的分割および不斉合成によく使用されます。
ブタ肝臓由来エステラーゼは、光力学的療法における光感作性に与える5-アミノレブリン酸ペプチドプロドラッグの影響を調べるための研究に用いられています。ブタ肝臓由来エステラーゼはまた、冠状動脈および周辺の血管系において、部位特異的アテローム生成遺伝子発現とそれに続く多型の病変発生がどのように相関しているかを調べる研究にも用いられています。
Biochem/physiol Actions
エステラーゼは、短鎖脂肪酸を含む水溶性カルボキシルエステルに作用します。その機能性はSer、His、Asp/Gluの触媒3成分に起因します。
ブタ肝臓由来エステラーゼはエステルのカルボン酸へのエナンチオ選択的変換を触媒します。この酵素の分子量は168 kDaであることがわかっています。それぞれの分子中に2ヵ所の活性部位を持つセリン酵素であり、希酸または濃厚塩中で活性を持つ半分子に解離します。[3]
Other Notes
1ユニットは、pH 8.0、25°C、1分間で、1.0 μmolの酪酸エチルを酪酸とエタノールに加水分解する酵素量です。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥15 units/mg solid | specific activity ≥30 units/mg protein | specific activity ≥150 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥30.0 U/g |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form crystalline, crystals, powder or flakes |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 168 kDa | mol wt 60 kDa | mol wt 168 kDa | mol wt - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エステラーゼ ブタ肝臓由来
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)