Merck
T5125
Sigma-Aldrich
チメロサール
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
別名:
2-(エチルメルクリオメルカプト)安息香酸 ナトリウム塩, エチルメルクリチオサリチル酸 ナトリウム塩, エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム, 水銀-([o-カルボキシフェニル]チオ)エチル ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥17,200
25 G
¥33,500
100 G
¥146,400
500 G
¥486,400
¥17,200
単価¥26,500割引35%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥17,200
25 G
¥33,500
100 G
¥146,400
500 G
¥486,400
About This Item
化学式:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
CAS番号:
分子量:
404.81
Beilstein:
8169555
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51473202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥17,200
単価¥26,500割引35%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
フォーム
powder or crystals
white to faint beige
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 g/L at 20 °C
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChI Key
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
チメロサールは、PI3-キナーゼ-依存型メチオニンシンターゼ、グルタミン酸輸送受容体、またNa++K+依存型ATPアーゼのような、広い範囲のスルフヒドリル-依存型酵素やタンパク質を阻害できるスルフヒドリル(チオール)酸化剤です。
特徴および利点
  • USP/EP試験仕様に適合
  • 広範囲の研究用途に適した高品質化学薬品
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
水俣条約(Minamata Convention)を支持して水銀含有化合物の廃絶を目指す企業のグローバル計画の一環として、2021年1月以降お客様にはエンドユーザー宣言書の提出が求められます。チメロサールの販売は、ワクチン製造における保存剤、目用化粧品における保存剤、学術研究機関内の研究用(保存目的を除く)、参照試料としてなど、承認された用途にのみ制限されています。本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。
しっかり閉めた容器を乾燥した換気の良い場所に保管します。乾燥した場所に保管します。
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
2550037:
T5125-100G:4548173213323
T5125-25G:4548173213347
T5125-10G-PW:
T5125-VAR:
T5125-100G-PW:
T5125-500G-PW:
T5125-500G:4548173213354
T5125-BULK:
T5125-H:
T5125-25G-PW:
T5125-10G:4548173213330
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rune Ehrenreich Kuhre et al.
Cell metabolism, 29(3), 719-726 (2018-11-20)
Studies on isolated pancreatic islets suggest that neuromedin U (NMU), a brain and gastrointestinal peptide, acts as a decretin hormone, inhibiting glucose-stimulated insulin secretion. We investigated whether this effect could be reproduced in vivo and in isolated perfused rat pancreas. Unlike
Liana Basova et al.
iScience, 23(6), 101230-101230 (2020-06-20)
The lacrimal gland (LG) is an exocrine organ responsible for the secretion of aqueous tear film. Regenerative and stem cell therapies that target LG repair are coming to the fore, although our understanding of LG cell lineage hierarchy is still
Dorota Mrozek-Budzyn et al.
Neurotoxicology and teratology, 34(6), 592-597 (2012-10-17)
Despite the common use of Thimerosal as a preservative in childhood vaccines since the 1930s, there are not many studies on ethylmercury toxicokinetics and toxicodynamics in infants. The knowledge of ethylmercury's potential adverse effects is derived mostly from parallel methylmercury
Pan-Chyr Yang et al.
Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 111(6), 333-339 (2012-07-04)
This study evaluated the immune response elicited by two formulations of an AS03(A)-adjuvanted H5N1 A/Indonesia/05/2005 prepandemic influenza vaccine, developed using manufacturing processes with or without thiomersal. In addition, it also evaluated compliance to the Centre for Biologics Evaluation and Research
R Chalghoumi et al.
Poultry science, 87(1), 32-40 (2007-12-15)
The present study was an attempt to raise hen egg yolk Ig (IgY) simultaneously directed against Salmonella Enteritidis (SE) and Salmonella Typhimurium (ST) in the same egg yolk. The immunopotentiating effect of 2 different adjuvants -- Freund's adjuvants (FA) and