Merck
Y0000109
チメロサール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-(エチルメルクリオメルカプト)安息香酸 ナトリウム塩, エチルメルクリチオサリチル酸 ナトリウム塩, エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム, 水銀-([o-カルボキシフェニル]チオ)エチル ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
30 MG
¥19,600
About This Item
化学式:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
CAS番号:
分子量:
404.81
Beilstein:
8169555
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
thimerosal
メーカー/製品名
EDQM
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChI Key
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Thimerosal EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
チメロサールは、PI3-キナーゼ-依存型メチオニンシンターゼ、グルタミン酸輸送受容体、またNa++K+依存型ATPアーゼのような、広い範囲のスルフヒドリル-依存型酵素やタンパク質を阻害できるスルフヒドリル(チオール)酸化剤です。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
免責事項
As part of the corporation global plan to support the Minamata Convention in eliminating mercury-containing compounds, as of January 2021 customers will be required to provide an End-Use Declaration. The sales of thimerosal will be restricted for approved applications only, such as preservative in vaccine manufacturing, preservative in eye cosmetics, research use within academia (excluding preservation intent) and as reference material only.
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act , European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0000109-1EA:
Y0000109:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L K Ball et al.
Pediatrics, 107(5), 1147-1154 (2001-05-23)
On July 7, 1999, the American Academy of Pediatrics and the US Public Health Service issued a joint statement calling for removal of thimerosal, a mercury-containing preservative, from vaccines. This action was prompted in part by a risk assessment from
Global justice and the proposed ban on thimerosal-containing vaccines.
Katherine King et al.
Pediatrics, 131(1), 154-156 (2012-12-19)
A Mádi
Acta microbiologica et immunologica Hungarica, 52(1), 95-103 (2005-06-17)
The common preservative thimerosal is one of the most important organic mercury compounds human populations are exposed to. It has toxic effect on several cell lines, and it also induces programmed cell death in in vitro experiments. Association is suggested
José G Dórea
Neurochemical research, 36(6), 927-938 (2011-02-26)
There is a need to interpret neurotoxic studies to help deal with uncertainties surrounding pregnant mothers, newborns and young children who must receive repeated doses of Thimerosal-containing vaccines (TCVs). This review integrates information derived from emerging experimental studies (in vitro
José G Dórea
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 411(21-22), 1580-1586 (2010-07-20)
To compare epidemiological studies dealing with neurological issues (compatible with Hg toxicity) linked to exposing newborns and infants to intramuscular doses of preservative-Hg resulting from vaccination with thimerosal-containing vaccines (TCV). Major databases were searched for studies that addressed neurodevelopment outcomes