Merck
M0512
Sigma-Aldrich
メチルセルロース
viscosity: 4,000 cP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
wood (pulp cellulose)
形状
powder
white to off-white
粘度
3,500-5,600 cP, 2 % in water(20 °C)
溶解性
water: 20 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI Key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メチルセルロースは、親水性グルコシド結合を有する水溶性の非イオン性ポリマーであり、多糖類セルロースから得られます。
アプリケーション
メチルセルロースは、下記の用途で使用されています:
  • コロニー形成アッセイ
  • 精子の運動性の評価
  • スフェロイドの作成
  • アガービーズの調製
生物化学的/生理学的作用
メチルセルロースは、乳化作用によって油、水および空気の混合物を泡のような状態で安定化します。メチルセルロースは、さまざまな接着剤の結合剤および増粘剤として使用されています。また、便秘の治療薬としても使用されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M0512-100G:
M0512-250G:
M0512-500G:
M0512-BULK:
M0512-VAR:
M0512-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reza Nosrati et al.
Clinical chemistry, 62(3), 458-465 (2016-01-10)
More than 70 million couples worldwide are affected by infertility, with male-factor infertility accounting for about half of the cases. Semen analysis is critical for determining male fertility potential, but conventional testing is costly and complex. Here, we demonstrate a
Immunohistochemical screening for beta 6-integrin subunit expression in adenocarcinomas using a novel monoclonal antibody reveals strong up-regulation in pancreatic ductal adenocarcinomas in vivo and in vitro
Sipos B, et al.
Histopathology, 45(3), 226-236 (2004)
based quantification of male fertility potential
Nosrati R, et al.
Clinical Chemistry, 33(18), clinchem-clin2015 (2016)
Instant Pharmacology (1999)
Proceedings of the World Congress on Vegetable Protein Utilization in Human Foods and Animal Feedstuffs (1989)