Merck
D-073
Supelco
5α-ジヒドロテストステロン(DHT) 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
5-α-ジヒドロテストステロン, 5α-ジヒドロテストステロン 溶液, DHT, ジヒドロテストステロン, 5α-DHT 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H30O2
CAS番号:
分子量:
290.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
NVKAWKQGWWIWPM-ABEVXSGRSA-N
詳細
この認定済みスパイキング溶液®は、臨床検査、診断検査、内分泌学からスポーツの検査まで、GC/MSおよびLC/MSの用途に適しています。
5α-ジヒドロテストステロン(DHT)はステロイドホルモンであり、NADPH-依存性酵素5α-還元酵素の作用により形成される、天然のアンドロゲン、テストステロンの代謝物です。男性型脱毛症から前立腺肥大症および前立腺癌まで、幅広い疾患に関与しています。DHT はまた、アナボリックステロイドとして筋肉の成長を促進する、能力向上薬物でもあります。
アプリケーション
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
  • ベンチトップ型ガスクロマトグラフ-質量分光光度計(GC-MS)を用いたヒト血清サンプル中のテストステロンおよび5α-ジヒドロテストステロンの同時分析
  • ピコリン酸およびそのアナログを用いたプロトン親和性誘導体化後のテストステロンおよび5α-ジヒドロテストステロンの液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化-タンデム質量分析(LC/ESI-MS/MS)測定
  • ガスクロマトグラフィー-タンデム質量分析(GC-MS/MS)法によるファットヘッドミノーの血漿および精巣サンプル中のテストステロンおよび5α-ジヒドロテストステロンの測定
  • 世界アンチ・ドーピング機関(WADA)の要請に従った、高分解能フルスキャン-エレクトロスプレーイオン化-液体クロマトグラフィー(HR-FS-ESI-LC)と四重極オービトラップ質量分析計(Q/Orbitrap MS)の併用による、尿サンプル中のエピテストステロン、テストステロン、5α-ジヒドロテストステロン、デヒドロエピアンドロステロン、アンドロステロン、およびエチオコラノロンの多残留物スクリーニング
  • ピコリン酸を用いた誘導体化後の安定同位体希釈液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化-タンデム質量分析(SID-LC-ESI-MS/MS)をベースとした方法による9つのヒドロキシアンドロゲンおよびその抱合体の定量分析
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-073-1ML:4548173314631
D-073-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paula M Marchetti et al.
Annals of clinical biochemistry, 50(Pt 2), 95-107 (2013-02-23)
Dihydrotestosterone (DHT) is the most potent natural androgen in humans. There has been an increasing interest in this androgen and its role in the development of primary and secondary sexual characteristics as well as its potential roles in diseases ranging
Francesca Argellati et al.
Anticancer research, 33(3), 815-820 (2013-03-14)
To investigate periostin (POSTN) expression in the LNCaP cell line. Our LNCaP strain did not constitutively express the POSTN gene. Through cell transfection with a cloning vector, we developed an LNCaP cell line that stably expressed POSTN. LNCaP wild-type and
Jee In Kim et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 305(1), F61-F70 (2013-05-10)
Male gender and the male hormone testosterone increase susceptibility to kidney ischemia and reperfusion (I/R) injury, which is associated with inflammatory responses. Possible involvement of histone deacetylase (HDAC) in inflammatory responses has been suggested. We investigated the gender-specific role of
Michael T Sellix et al.
Endocrinology, 154(4), 1636-1647 (2013-02-19)
Circadian clocks have been described in each tissue of the hypothalamo-pituitary-ovarian axis. Although a role for the clock in the timing of ovulation is indicated, the impact of diseases that disrupt fertility on clock function or the clocks' role in
Julia Johansson et al.
PloS one, 8(1), e54357-e54357 (2013-01-26)
In rats with dihydrotestosterone (DHT)-induced polycystic ovary syndrome (PCOS), repeated low-frequency electrical stimulation of acupuncture needles restores whole-body insulin sensitivity measured by euglycemic hyperinsulinemic clamp. We hypothesized that electrical stimulation causing muscle contractions and manual stimulation causing needle sensation have
資料
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.