安全性情報
T2944
Sigma-Aldrich
トリズマ®塩酸塩溶液
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, pH 7.5
別名:
トリス塩酸塩溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥5,470
1 L
¥25,800
¥5,470
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥5,470
1 L
¥25,800
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
¥5,470
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
BioPerformance Certified
Molecular Biology
for molecular biology
品質水準
フォーム
solution
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.5
有効pH範囲
7.0-9.0
Absorption
≤0.05 at 290 at 40%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trizma baseとTrizma HClを様々な割合で混合し、一般的に使われるpHのTrisバッファーとした混合液のセットです。溶液を混合したり、pHを調整したりせずそのまま使用できます。pHの誤差は0.1以内です。
アプリケーション
Trizma®塩酸溶液は腎臓のオルガノイド細胞のトランスクリプトーム研究における緩衝剤として使用されています。[1]
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
T2944-1L-PW:
T2663-1L-PW:
T2944-PH:
T2944-BULK:
T2944-100ML:
T2944PROC:
T2944-1L:
T2944-500ML:
T2569-1L-PW:
T2944-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparative analysis and refinement of human PSC-derived kidney organoid differentiation with single-cell transcriptomics
Wu H, et al.
Cell Stem Cell, 23(6), 869-881 (2018)
関連コンテンツ
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.