Merck
T2819
Sigma-Aldrich
トリズマ®塩酸塩溶液
pH 9.0, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
別名:
トリス塩酸塩溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥8,630
1 L
¥23,300
¥8,630
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥8,630
1 L
¥23,300
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
¥8,630
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
BioPerformance Certified
Molecular Biology
品質水準
フォーム
solution
濃度
1 M
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
9.0
有効pH範囲
7.0-9.0
Absorption
≤0.05 at 290 at 40%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Trizma baseとTrizma HClを様々な割合で混合し、一般的に使われるpHのTrisバッファーとした混合液のセットです。溶液を混合したり、pHを調整したりせずそのまま使用できます。pHの誤差は0.1以内です。
トリス塩酸塩は、主に7.3~7.5の生理学的範囲で緩衝液を調製するために使用されます。この緩衝液は体液に十分適しています。臨床検査室での主要なpH標準液として実験室で使用されます。[1]
アプリケーション
Trizma®塩酸塩溶液は以下の用途に使用されています。
  • プロテインA/Gカラムに結合したIgGを中和するために[2]
  • シーケンシング反応用のBigDye緩衝液中の構成要素として[3]
  • スライドをブロックするために[4]
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Genotypic inference of HIV-1 tropism using population-based sequencing of V3
McGovern RA, et al.
Journal of Visualized Experiments, 142(46), e2531-e2531 (2010)
Using improved technology for filter paper-based blood collection to survey wild Sika deer for antibodies to hepatitis E virus
Yu C, et al.
Journal of Virological Methods, 142(1-2), 143-150 (2007)
Experimental protocol for detecting cyanobacteria in liquid and solid samples with an antibody microarray chip
Blanco Y, et al.
Journal of Visualized Experiments, 142(120), e54994-e54994 (2017)
Tris/Tris (textperiodcentered) HCl: a standard buffer for use in the physiologic pH range
Durst RA and Staples BR
Clinical Chemistry, 18(3), 206-208 (1972)
Hao Wang et al.
Plant physiology, 172(2), 1003-1018 (2016-08-18)
Post-Golgi protein sorting and trafficking to the plasma membrane (PM) is generally believed to occur via the trans-Golgi network (TGN). In this study using Nicotiana tabacum pectin methylesterase (NtPPME1) as a marker, we have identified a TGN-independent polar exocytosis pathway