Merck
93363
Sigma-Aldrich
トリズマ® 塩酸塩 塩酸塩
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (AT)
別名:
TRIS HCl, TRIS 塩酸塩, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン 塩酸塩, トロメタン塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥19,300
100 G
¥31,800
500 G
¥83,900
¥19,300
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥19,300
100 G
¥31,800
500 G
¥83,900
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS番号:
分子量:
157.60
Beilstein:
3675235
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥19,300
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
powder or crystals
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
強熱残分
≤0.2% (as SO4)
損失
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
2.5-4.0 (25 °C, 4 M in H2O)
有効pH範囲
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
溶解性
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
4 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.12
λ: 280 nm Amax: 0.08
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI Key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Trizmaは、pH範囲が7.5から8.5の間のバッファー溶液の調製に使用されます。トリスバッファー溶液は、タンパク質や核酸の抽出や精製のプロセスのために細胞生物学や分子生物学において広く使用されています。Trizmaベースのバッファーは、カラムクロマトグラフィーやゲル電気泳動でも使用されます。Trizma塩酸塩は、あらゆる種類のトリスバッファーの調製のための一般試薬として使用されます。
その他情報
Trizma-HCl製品を簡単に比較検討できるTrizma-HCl規格表をご参照ください。
すべてのバッファーのpHは、温度や濃度に依存します。トリスバッファーの場合、温度が1°C低下するとpHは約0.03上昇し、希釈10倍ごとにpHは0.03~0.05低下します。精密なアプリケーションには、適切に校正した、ガラス/カロメル複合電極のpHメーターを使用してください。
DNAやRNAのフェノール抽出などの抽出バッファーの成分[1]。SDS-PAGEによるin vitro翻訳生成物の特性解析における分離用ゲルや濃縮用ゲルのバッファー成分[2]
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93363-100G:
93363-500G:
93363-50G:
93363-BULK:
93363-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Santiago Vilanova et al.
Plant methods, 16, 110-110 (2020-08-15)
The use of sequencing and genotyping platforms has undergone dramatic improvements, enabling the generation of a wealth of genomic information. Despite this progress, the availability of high-quality genomic DNA (gDNA) in sufficient concentrations is often a main limitation, especially for
D Sirieix et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 155(3), 957-963 (1997-03-01)
Metabolic acidosis induces a decrease in the developed force of cardiac muscle by affecting every step of the excitation--contraction coupling pathway. Due to transient worsening in intracellular acidosis, the value of administering sodium bicarbonate therapeutically during acute acidosis has been
G G Nahas et al.
Drugs, 55(2), 191-224 (1998-03-20)
THAM (trometamol; tris-hydroxymethyl aminomethane) is a biologically inert amino alcohol of low toxicity, which buffers carbon dioxide and acids in vitro and in vivo. At 37 degrees C, the pK (the pH at which the weak conjugate acid or base
Large- and small-scale phenol extractions.
D M Wallace
Methods in enzymology, 152, 33-41 (1987-01-01)
Characterization of in vitro translation products.
R Jagus
Methods in enzymology, 152, 296-304 (1987-01-01)