安全性情報
T2444
Sigma-Aldrich
トリズマ®塩酸塩溶液
pH 7.6, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
別名:
トリス塩酸塩溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥5,890
1 L
¥16,000
¥5,890
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥5,890
1 L
¥16,000
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
¥5,890
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
グレード
BioPerformance Certified
for molecular biology
品質水準
フォーム
solution
濃度
1 M
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.6
有効pH範囲
7.0-9.0
Absorption
≤0.05 at 290 at 40%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trizma baseとTrizma HClを様々な割合で混合し、一般的に使われるpHのTrisバッファーとした混合液のセットです。溶液を混合したり、pHを調整したりせずそのまま使用できます。pHの誤差は0.1以内です。
トリス塩酸塩は、主にpH7.3~7.5の生理的範囲でのバッファー作成に使用されます。このバッファーは、生物学的液体として適しています。臨床検査室において、一次pHスタンダードとして使用されます。[1]
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
T2069-100ML-PW:
T2444-VAR:
T2069-1L-PW:
T2444-VAR-PW:
T2444-1L:4548173212579
T2444-500ML:4548173212586
T2444-100ML:4548173212562
T2444PROC:
T2444-BULK:
T2444-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tris/Tris (textperiodcentered) HCl: a standard buffer for use in the physiologic pH range
Durst RA and Staples BR
Clinical Chemistry, 18(3), 206-208 (1972)