Merck
T1633
Sigma-Aldrich
テオフィリン
≥99% (HPLC), powder, phosphodiesterase inhibitor
別名:
1,3-ジメチルキサンチン, 2,6-ジヒドロキシ-1,3-ジメチルプリン, 3,7-ジヒドロ-1,3-ジメチル-1H-プリン-2,6-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥5,810
100 G
¥6,475
250 G
¥11,480
1 KG
¥23,660
¥5,810
単価¥8,300割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥5,810
100 G
¥6,475
250 G
¥11,480
1 KG
¥23,660
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N4O2
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
13463
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥5,810
単価¥8,300割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
製品名
テオフィリン, anhydrous, ≥99%, powder
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
white
溶解性
H2O: slightly soluble 8.3 mg/ml
NH4OH: 50 mg/ml, clear, colorless
alcohol: 12.5 mg/ml
chloroform: soluble 9.1 mg/ml
0.1 M HCl: soluble
0.1 M NaOH: soluble
ammonium hydroxide: soluble
aqueous base: soluble
diethyl ether: slightly soluble
dilute HCl: soluble
dilute nitric acid: soluble
ethanol: moderately soluble
オーガナイザー
Forest Labs
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2[nH]cnc2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テオフィリンは、精子形成と精巣上体精子の品質を調節するユビキチン-プロテアソーム経路でのラット遺伝子の発現に対する効果を研究するために使用されています[1]。テオフィリンは、ヒトの血漿パラセタモール・レベル[2]を測定するための内部標準物質としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
テオフィリンは、非選択的PDE4阻害剤として機能する茶アルカロイドです。喘息患者の細気管支平滑筋の弛緩を誘導できます。テオフィリンは濃度が上がると生殖毒性物質として機能することがあり、セルトリ細胞が無能化されて不妊を引き起こす可能性があります。その後、後期分化精原細胞が早期に放出されます[1]
ホスホジエステラーゼ阻害剤、利尿剤、強心剤、筋弛緩剤、喘息治療薬。
特徴および利点
この化合物は、ADME Toxと環状ヌクレオチドの研究で注目される主要な物質です。さらに多くの注目されるADME Tox環状ヌクレオチド生成物質をご覧ください。他の研究分野の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のAdenosine Receptors(アデノシン受容体)Phosphodiesterases(ホスホジエステラーゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物はフォレスト・ラボが開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください。
調製ノート
テオフィリンは1 M NH4OHに50 mg/mlで溶解し、無色透明の溶液になります。0.1 M HCl、0.1 M NaOHに溶解し、水にわずかに(8.3 mg/ml)溶解します。エタノールにも適度に溶解します。さらに、アルコール(12.5 mg/ml)、クロロホルム(9.1 mg/ml)、水酸化アルカリ、アンモニア、希塩酸または硝酸に溶解しますが、エーテルにはわずかにしか溶解しません。
メチルキサンチン類の溶解度はわずかですが、エチレンジアミン(アミノフィリンを形成)などの幅広い化合物と錯体(通常1:1)を形成することによって溶解度を上げることができます。錯塩・複塩(カフェインおよび安息香酸ナトリウム)または真塩(コリン・テオフィリン、オクストリフィリンなど)を形成しても水溶性が向上します。これらの塩または錯体が生体液に溶解すると、解離して元のメチルキサンチン類が生じるため、ジフィリン(1,3-ジメチル-7-(2,3-ジヒドロキシプロピル)-キサンチン)などの共有結合的に修飾された誘導体と混同してはなりません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T1633-100G:
T1633-BULK:
T1633-50G:
T1633-250G:
T1633-500G:
T1633-VAR:
T1633-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F J Sevilla-Tirado et al.
Methods and findings in experimental and clinical pharmacology, 25(7), 531-535 (2003-10-23)
The aim of this study was to compare the main pharmacokinetic characteristics of two new paracetamol formulations, powder sachet and tablet, with that of three commercially available paracetamol formulations: two conventional solid tablets and one effervescent tablet. Twelve healthy volunteers
Nagi Reddy Dumpa et al.
Pharmaceutics, 12(1) (2020-01-16)
This study was performed to develop novel core-shell gastroretentive floating pulsatile drug delivery systems using a hot-melt extrusion-paired fused deposition modeling (FDM) 3D printing and direct compression method. Hydroxypropyl cellulose (HPC) and ethyl cellulose (EC)-based filaments were fabricated using hot-melt
Matthew T Eddy et al.
Structure (London, England : 1993), 29(2), 170-176 (2020-11-26)
In drug design, G protein-coupled receptor (GPCR) partial agonists enable one to fine-tune receptor output between basal and maximal signaling levels. Here, we add to the structural basis for rationalizing and monitoring partial agonism. NMR spectroscopy of partial agonist complexes
Wenjie Zhao et al.
Bio-protocol, 11(4), e3919-e3919 (2021-03-19)
In the last several years, as evidence of a surged number of GPCR-G complex structures, the expressions of GPCRs and G proteins for structural biology have achieved tremendous successes, mostly in insect and mammalian cell systems, resulting in more than
Matthew R Wilson et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 69(1), 32-42 (2016-10-18)
This research examined the application of hot melt extrusion (HME) in the preparation of matrix formulations containing hydroxypropyl cellulose (HPC) as a base polymer in combination with methyl cellulose (MC) and hydroxypropyl methylcellulose (HPMC). The limit to which formulations could
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
質問
  1. Buenos días, ¿Cuáles son las condiciones de conservación de la Teofilina? (T1633). Muchas gracias
    1 回答
    1. This product should be stored in ambient temperature.