Merck
T4500
Sigma-Aldrich
テオブロミン
≥98.0%
別名:
2,6-ジヒドロキシ-3,7-ジメチルプリン, 3,7-ジヒドロ-3,7-ジメチル-1H-プリン-2,6-ジオン, 3,7-ジメチルキサンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N4O2
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
16464
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98.0%
mp
345-350 °C
溶解性
H2O: slightly soluble
aqueous base: moderately soluble
ethanol: slightly soluble
SMILES記法
[H]N1C(N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O)=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
InChI Key
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テオブロミンは、ココアに多く含まれるメチルキサンチンアルカロイド誘導体です。
アプリケーション
テオブロミンは以下に使用されています。
  • 行動分析での試験
  • 食品または栄養補助食品として
  • 淹れたコーヒー試料のテオブロミン定量化用標準物質として
生物化学的/生理学的作用
テオブロミンには鎮咳作用があるため、急性および慢性の咳の治療に有効である可能性があります。カフェインの異化作用生成物であり、抗酸化特性および酸化促進特性を示します。
ホスホジエステラ-ゼインヒビタ-であり、アデノシンレセプタ-に対する弱いアンタゴニスト作用があります。利尿薬、平滑筋弛緩薬です。
特徴および利点
この化合物は、環状ヌクレオチドの研究に使用するための製品です。その他の環状ヌクレオチド製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向け生理活性小分子の詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
調製ノート
テオブロミンは塩基水溶液にある程度溶け、水およびエタノールにわずかに溶けます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T4500-100G:
T4500-BULK:
T4500-25G:
T4500-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
A subset of enteroendocrine cells is activated by amino acids in the Drosophila midgut
Park JH, et al.
Febs Letters (2006)
Antioxidant and prooxidant properties of caffeine, theobromine and xanthine
Azam S, et al.
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 9(9), BR325-BR330 (2004)
Behavioral Analysis of Bitter Taste Perception in Drosophila Larvae
Kim H, et al.
Chemical Senses, 41(1), 85-94 (2016)
Development of a chromatographic low pressure flow injection system: Application to the analysis of methylxanthines in coffee
Santos JR and Antonio OSS Rangel
Analytica Chimica Acta, 715(17), 57-63 (2012)
Murat Iskar et al.
Molecular systems biology, 9, 662-662 (2013-05-02)
In pharmacology, it is crucial to understand the complex biological responses that drugs elicit in the human organism and how well they can be inferred from model organisms. We therefore identified a large set of drug-induced transcriptional modules from genome-wide
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.