A1755
アミノフィリン
≥98%, powder
別名:
(テオフィリン)2・エチレンジアミン, 3,7-ジヒドロ-1,3-ジメチル-1H-プリン-2,6-ジオン, 1,2-エタンジアミン複合体(2:1), テオフィリンヘミ(エチレンジアミン)複合体
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
H2O: 50 mg/mL (solutions should be freshly prepared.)
alcohol: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCN.CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O
InChI
1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2
InChI Key
FQPFAHBPWDRTLU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144)
アプリケーション
- as a positive control in the selective inhibitor of nuclear export, KPT-350 zebrafish dosing experiments[1]
- as a positive control for the determination of the spasmolytic activity of C. aeruginosa extracts[2]
- as a phosphodiesterase (PDE) inhibitor in inhibitor studies to quantify its potency to inhibit PDE4A1A and PDE3A enzyme in an assay[3]
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A1755-100G:
A1755-VAR:
A1755-BULK:
A1755-500G:
A1755-25G:
アクティブなフィルタ