Merck
T1030
Sigma-Aldrich
TES ヘミナトリウム塩
別名:
2-[(2-ヒドロキシ-1,1-ビス[ヒドロキシメチル]エチル)アミノ]エタンスルホン酸, N-トリス(ヒドロキシメチル)メチル-2-アミノエタノスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥65,000
¥65,000
出荷予定日2025年5月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥65,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14.5NO6S · 0.5 Na
分子量:
240.24
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
¥65,000
出荷予定日2025年5月17日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99%
品質水準
フォーム
powder or crystals
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解性
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O.OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C6H15NO6S.Na/c2*8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h2*7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;;+1/p-1
InChI Key
HKLKIYDMMZWFEX-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1030-BULK-PC:
T1030-BULK:
T1030-25G:
T1030-100G:
T1030-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)