アッセイ
≥99% (titration)
形状
crystalline powder
不純物
≤7% water content (Karl Fischer)
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解性
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
微量陽イオン
Pb: ≤5 ppm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S.Na/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
T0772-BULK-PC:
T0772-BULK:
T0772-VAR:
T0772-500G:
T0772-100G:
T0772-25G:
試験成績書(COA)