アッセイ
≥99% (titration)
形状
crystalline powder
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
~225 °C (dec.)
溶解性
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChI Key
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1375-BULK:
T1375-100G:4548173133362
T1375-1KG:4548173133386
T1375-25G:4548173133393
T1375-5KG:4548173139937
T1375-25KG:4548173133409
T1375-500G:4548173139920
T1375-BULK-PC:
T1375-VAR:
T1375-10G:4548173133379
試験成績書(COA)
プロトコル
This procedure may be used for Mutanolysin products.