安全性情報
SRP3065
Sigma-Aldrich
IGF-結合タンパク質 6 ヒト
recombinant, expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
IBP-6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥56,430
¥56,430
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥56,430
About This Item
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
¥56,430
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
0.1-0.4 μg/mL
分子量
23.0-30.0
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IGFBP6(3489)
関連するカテゴリー
詳細
IGF-BP類は、多様な細胞組織と体液でIGFの分布、機能、活性を調節します。IGF-BP6は、骨細胞によって産生され、脳脊髄液中に存在する主なIGF-BPであり、IGF-IIの活性を特異的に阻害します。IGF-BP6は、神経芽細胞腫、結腸癌、横紋筋肉腫などのIGF-II依存性癌を阻害することが示されています。組み換えヒトIGF-BP6は、計算上の質量が22.3 kDaで、IGF-BPドメインとサイログロブリンI型ドメインを含む213個のアミノ酸残基で構成されています。IGF-BP6は、還元条件下のSDS-PAGE解析で見かけの分子量約23.0~30.0 kDaまで移動します。
生物化学的/生理学的作用
IGFBP6 (insulin-like growth factor-binding protein 6) can suppress growth of various IGF-2 (insulin-like growth factor 2)-dependent tumors. However, it also exhibits IGF-independent activities.[1] IGFBP is suggested as a serum biomarker for proliferative vitreoretinopathy.[2] HIV (human immunodeficiency virus) infection results in downregulation of IGFBP6 via differential methylation.[3]
シーケンス
RCPGCGQGVQ AGCPGGCVEE EDGGSPAEGC AEAEGCLRRE GQECGVYTPN CAPGLQCHPP KDDEAPLRAL LLGRGRCLPA RAPAVAEENP KESKPQAGTA RPQDVNRRDQ QRNPGTSTTP SQPNSAGVQD TEMGPCRRHL DSVLQQLQTE VYRGAQTLYV PNCDHRGFYR KRQCRSSQGQ RRGPCWCVDR MGKSLPGSPD GNGSSSCPTG SSG
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMクエン酸ナトリウム, pH 3.5)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で濃度0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは行なわないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP3065-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Whole genome methylation array reveals the down-regulation of IGFBP6 and SATB2 by HIV-1.
Zhang Y, et al.
Scientific Reports, 5, 10806-10806 (2015)
Leon A Bach
Growth hormone & IGF research : official journal of the Growth Hormone Research Society and the International IGF Research Society, 15(3), 185-192 (2005-05-26)
Insulin-like growth factor binding protein (IGFBP)-6 is unique among IGFBPs for its IGF-II binding specificity. IGFBP-6 inhibits growth of a number of IGF-II-dependent cancers, including rhabdomyosarcoma, neuroblastoma and colon cancer. Although the major action of IGFBP-6 appears to be inhibition
IGF binding protein-6 expression in vascular endothelial cells is induced by hypoxia and plays a negative role in tumor angiogenesis.
Zhang C, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 130, 2003-2003 (2012)
Prohibitin-2 binding modulates insulin-like growth factor-binding protein-6 (IGFBP-6)-induced rhabdomyosarcoma cell migration.
Fu P, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 288, 29890-29890 (2013)
Kininogen 1 and insulin-like growth factor binding protein 6: candidate serum biomarkers of proliferative vitreoretinopathy.
Yu J, et al.
Clinical & Experimental Optometry : Journal of the Australian Optometrical Association, 97, 72-72 (2014)