Merck
G8795
Sigma-Aldrich
抗GAPDH抗体、マウスモノクローナル
clone GAPDH-71.1, purified from hybridoma cell culture
別名:
GAPDH抗体 - マウスで産生されるモノクローナル抗GAPDH抗体, Gapdh抗体, 抗G3PDH抗体, 抗G3PD抗体, 抗グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ抗体, ローディングコントロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GAPDH-71.1, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
化学種の反応性
bovine, turkey, canine, chicken, monkey, mink, mouse, human, rabbit, rat, hamster
以下との反応禁止
prokaryotes
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.025-0.05 μg/mL using A431 total cell extract
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
詳細
モノクローナル抗GAPDH(マウスIgMアイソタイプ)は、マウス黒色腫細胞(NS1細胞)とウサギGAPDH(グリセルアルデヒド-3-リン酸デハイドロゲナーゼ)の免疫を持つBALB/cマウス由来の脾細胞の融合によって産生されるハイブリドーマGAPDH-71.1から生じます。 遺伝子のグリセリル-3-リン酸デハイドロゲナーゼ(GAPDH)はヒトクロモソ染色体の12p13に位置づけられています。このタンパク質は細胞質にありますが、細胞の状態によって細胞核に移行することができます。
特異性
モノクローナル抗GAPDHは、ヒト、サル、ウシ、イヌ、ラット、マウス、ハムスター、ミンク、ウサギ、ニワトリ、および七面鳥のGAPDHを認識します。この抗体は非脊椎動物および原核生物の種とは交差反応しません。
免疫原
ウサギGAPDH。
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗GAPDH抗体は、以下を使用するウェスタンブロッティングに適しています:
  • 1:25,000で希釈したマウスの心臓組織から抽出したタンパク質
  • ヒトCNS由来のミエリンおよびアクソグリアソーム(axogliasomal)画分
  • 熱ショックからの回復後のTBP-13QおよびTBP-105Q PC12細胞由来の核および細胞質画分
  • ウシ不死化黄体内皮細胞由来のタンパク質
  • 腎尿細管上皮細胞抽出物
  • マウス胚線維芽細胞由来のタンパク質
  • 心室心筋組織由来のタンパク質抽出物
  • 実用濃度0.025~0.05 μg/mLでのA431全細胞抽出物
この抗体は、平滑筋腫や平滑筋肉腫を用いた免疫染色にも適しています。免疫細胞染色、間接ELISAおよびマイクロアレイにも適しています。
生物化学的/生理学的作用
グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)は同一の鎖を含む四量体です。GAPDHは炭水化物代謝における臨界エネルギー発生工程であるグリセルアルデヒドリン酸の可逆的酸化的リン酸化に触媒作用を及ぼします。GAPDHは、アクチン、チューブリン、アミロイド前駆体、ポリグルタミンペプチド、DRPLA(歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症)、およびハンチントンを含むいくつかのタンパク質に結合します。タンパク質キナーゼCι/λはGAPDHに結合しリン酸化します。リン酸化GAPDHは細胞骨格要素と結合し、初期分泌経路の微小管動態を制御します。ポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ-1(PARP1)はGAPDHと相互作用し、それによって酸化/ニトロソ化ストレスの存在下で脳の損傷を媒介します。GAPDHは、S期依存性ヒストンH2B転写に関わる多成分OCT1(八量体モチーフ結合因子)活性化補助因子錯体であるOCA-Sの一部を形成します。この関連性はH2B転写装置を細胞周期の制御と細胞の代謝状態に関連付ける原因となっています。GAPDHは機能性GAIT(インターフェロン-γ-活性化転写阻害剤)mRNP(メッセンジャーリボ核タンパク質)の成分でもあります。GAPDH発現は黒色腫進行時に調節不全となります。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
保管および安定性
継続使用する場合は最長で1ヵ月間2~8℃で貯蔵してください。
長期保存する場合は作業アリコートで冷凍してください。冷凍と解凍の繰り返しや「霜取り不要」の冷凍庫での保存はお勧めできません。長期保存中にわずかな濁りが生じた場合は、使用する前に遠心分離することによって溶液を透明にしてください。12時間以内に使用しなかった場合、作業希釈サンプルは廃棄してください。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付の他の弊社の文書に記載されていない場合は、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G8795-VAR:
G8795-BULK:
IXO97193:
G8795-100UL:
G8795-200UL:
G8795-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gloria Ravegnini et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 26(5), 743-749 (2012-12-12)
Leiomyoma and leiomyosarcoma share morphological features and smooth muscle differentiation, and both arise most frequently within the uterine corpus of middle-aged women. However, they are considered biologically unrelated tumors due to their disparate clinical, cytogenetic, and molecular features. MED12, the
Frontiers in neurology and neuroscience research null
Xiaofeng Zuo et al.
The Journal of biological chemistry, 286(25), 22469-22477 (2011-05-06)
Primary cilia are found on many epithelial cell types, including renal tubular epithelial cells, where they participate in flow sensing. Disruption of cilia function has been linked to the pathogenesis of polycystic kidney disease. We demonstrated previously that the exocyst
Hang Zhao et al.
Free radical biology & medicine, 49(4), 641-648 (2010-06-01)
Methionine residues in protein can be oxidized by reactive oxygen species to generate methionine sulfoxide. Aerobic organisms have methionine sulfoxide reductases capable of reducing methionine sulfoxide back to methionine. Methionine sulfoxide reductase A acts on the S-epimer of methionine sulfoxide
Hang Zhao et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 301(4), H1513-H1518 (2011-08-16)
Methionine sulfoxide reductase A (MsrA) catalytically scavenges reactive oxygen species and also repairs oxidized methionines in proteins. Increasing MsrA protects cells and organs from a variety of oxidative stresses while decreasing MsrA enhances damage, but the mechanisms of action have
資料
Loading controls in western blotting application.
ウェスタンブロッティングのローディングコントロール
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.