MISSION® shRNA製品
個別のMISSION® shRNAクローン
- 私たちのオンラインツールでは、クローン特異的なバリデーション情報を閲覧することができ、オーダーメイドのクローンセットを構築することができます。
- 個々のクローンは、大腸菌グリセロールストック、精製プラスミドDNA、レンチウイルス粒子(パーティクル)の3種類のフォーマットで販売しています。
- 「検索」をクリックして、ターゲット特異的遺伝子のshRNAクローンを特定してください。
- 315,000点を超えるクローニングされたヒトおよびマウスshRNAコンストラクトよりお選びください。
- 詳細はこちら
大腸菌
DNA
レンチウイルス
MISSION® shRNA遺伝子ファミリーセット
25種類のあらかじめデザインされたshRNA遺伝子パネルから選択
- 私たちのBioinformaticsチームでは、最新の各遺伝子セットに対してすべてのTRC shRNAクローンを系統的にマッピングしています。
- ヒト(22)およびマウス(3)の遺伝子ファミリーセットには、一般的なキナーゼ、ホスファターゼ、GPCR、チロシンキナーゼ、エピジェネティックレギュレーターが含まれます。
- すべてのパネルは96または384プレートの形式に分注することができます
- すべての遺伝子ファミリーセットは、注目しているターゲットの発見および経路の解析に、ベンチトップで使用可能です。
大腸菌
DNA
レンチウイルス
オーダーメイドのパネル作成
異なる遺伝子パスウェイをお探しですか?さらに完全なリストが必要ですか?
リクエストをお送りください。
- 遺伝子ファミリーセットはカスタマイズ可能で、クローンまたは遺伝子コンテンツを追加または削除し、柔軟に対応することができます。
MISSION® shRNAライブラリー
アレイ型ゲノムワイドshRNAライブラリー
- 最も広範なカバレッジ:プレクローニング・ゲノムワイド・アレイ型ライブラリーには、20,000点以上のヒト遺伝子および21,000点以上のマウス遺伝子に対する245,000点以上のクローンshRNAライブラリーが含まれます。
- ハイスループット製造:世界クラスのハイスループットウイルス製造。
- フレキシブルなフォーマット選択:ライブラリー全体や個別の遺伝子セットをグリセロールストック、DNA、またはウイルスのフォーマットで提供。
- 広いカバレッジ=各標的遺伝子につき平均5~6クローン。
DNA
レンチウイルス
プール型shRNAライブラリー
低コストで全ゲノムshRNAスクリーニング。
- 低価格-自動分注システムが不要なベンチトップでの実験。
- 包括的-信頼性の高いTRC(RNAiコンソーシアム)コンテンツは、シグマアルドリッチが専売権を有するTRC1.5および2.0(ユニークで検証済み)など、20,000点以上のヒトまたは21,000点以上のマウス遺伝子を標的とするshRNAを有しています。
- 普遍的-一般的または導入困難な細胞株に対応できるシンプルな全ゲノムRNAiスクリーニング。
- 多用途-FACSおよび下流の蛍光アッセイに適合。
カスタムMISSION® shRNA
完全にカスタマイズ可能なshRNA配列、ベクター、レンチウイルス製造
- ネオマイシン(G418)やレポーターを介したFACSなど、ビューロマイシン以外の方法でも選択可能。
- 蛍光レポーターによりレンチウイルス導入を確認可能。
- shRNA配列をカスタマイズ。
- 手間のかかるクローニングとウイルス生産を解消。
- サービスには、shRNAデザイン、クローニング、配列確認、DNA定量、力価測定が含まれます。
カスタム供給能力:さらなる柔軟性を提供します
- 受託製造:レンチウイルス生産用にクローンをお送りください。私たちはハイスループットプロジェクト、プライベートコレクション、代替ライブラリーに対応します。ご興味がありましたら、見積りをご依頼いただくか、ご連絡ください。
DNA
レンチウイルス
オーダーメイドのshRNAプールを作成
研究でフォーカスしている遺伝子に対し、オーダーメイドのカスタムshRNAプールを作成します
- 効率の良いヒットが得られるように、ご希望のカスタムshRNAプールを作成します
- さらに迅速に複数の細胞株をスクリーニングできるよう、必要な容量と分注にカスタマイズします。
- in vitro、in vivo 、異種移植の用途に十分な力価と容量。
- スクリーニング結果のデータデコンボリューションにより最大限データを得るため次世代シークエンシングサービスと提携しています。
レンチウイルス
サービス
siRNAプールのデコンボリューション(日本未対応)
- シグマアルドリッチのデコンボリューションサービスでは、プール型shRNAスクリーンに影響する遺伝子を簡単に特定することができます。
- クローンの次世代シークエンシングでは、プール型shRNA検体における正確な個々のクローン発生数が分かります。
- プール型shRNAスクリーンから包括的で再現性のある結果が得られます。
- 統計的に信頼でき、情報に富んだデータ。
shRNAコントロール
形質導入およびノックダウン効率を測定、またはオフターゲット効果をモニター。
- 形質導入ポジティブコントロール:空ベクター、TurboGFP、TagCFP、TagYFP、TagRFP、TagFP365コントロール
- ノックダウンポジティブコントロール:TurboGFP、eGFP、ルシフェラーゼ、B2M、ARHGDIAコントロール
- ネガティブコントロール:空ベクター、非ターゲット、TurboGFP、eGFP、ルシフェラーゼコントロール
DNA
レンチウイルス
導入
MISSION® レンチウイルスパッケージングミックスを用い、高力価のレンチウイルス粒子を作成できます。
- 単調ですが重要な多変量のプラスミド最適化をスキップすることでウイルス産生を加速します。
- MISSION® shRNAプラスミドを入れた高力価のレンチウイルス粒子を作成するための、使いやすいプロトコールをご用意しています。
- 3種類のプラスミド系を用い、自己不活化3 'ロングターミナルリピート(SIN / LTR)が含まれているため、安全にレンチウイルス粒子の作成ができます。
- 便利な250µlまたは1.7mlサイズがあり、小規模または大規模なレンチウイルス粒子作成を選ぶことができます。
パッケージングミックス
発現誘導用MISSION® shRNA
しっかりと遺伝子発現を調節することで、高いパフォーマンスを発揮し遺伝子サイレンシングが実行されます。
- IPTG誘導用shRNA pLKOベクターは、素早い反応性があり、必須または致死性遺伝子に対するノックダウンに有用です。
- in vivo およびin vitroで機能することが証明されています
- 効率的に誘導性ノックダウンを行うための1X LacOおよび3X LacO形式の単一ベクターシステム
- 利用可能なサービスには、shRNAデザイン(TRCクローンまたはカスタムシーケンスから選択)、クローニング、配列確認、DNA定量、力価測定が含まれます。
DNA
レンチウイルス
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?