Merck
SRP3276
Sigma-Aldrich
SDF-1 ALPHAヒト
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
別名:
CXCL12, PBSF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
有効性
20.0-80.0 ng/mL
分子量
8.0 kDa
包装
pkg of 10 μg
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CXCL12(6387)
詳細
SDF-1α(間質細胞由来因子1α)およびβは、間質由来のCXCケモカインであり、CXCR4(C-X-Cモチーフケモカイン受容体)を通じてシグナルを伝達します。 SDF-1αは、CXCL12(C-X-Cモチーフケモカイン12は、SDF-1とも呼ばれる)のアイソフォームです。 遺伝子は、ヒトクロモソーム10q11にマッピングされています。 リコンビナントヒトSDF-1aは、68アミノ酸残基を含む8.0kDaのタンパク質です。
アプリケーション
ヒトSDF-1α(ストロマ細胞由来因子1α)は、神経堤細胞(NCC)の走化性アッセイに使用されており、またヒト間葉系幹細胞(hMSC)の遊走アッセイにおいてダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)の成分として使用されています。′′
ヒトSDF-1α(間質細胞由来因子1α)は、肝細胞癌細胞におけるTGF(形質転換増殖因子)-α誘導性EMT(上皮間葉転換)後の、細胞遊走および生存におけるSDF-1αの役割を調べる研究に使用されています。 SDF-1α存在下での、ヒト造血前駆細胞のポディウム形成、遊走、増殖、および細胞間接着の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
SDF-1α(間質細胞由来因子1α)およびβは、BおよびT細胞を化学誘引し、CD34+幹細胞の遊走を誘導することが示されています。 SDF-1は、炎症および不全の心筋に主に発現されます。 炎症、増殖、腫瘍原性および転位に関与しています。 SDF-1タンパク質は、CXCR4(C-X-Cモチーフケモカイン受容体4)発現細胞においてHIV(ヒト免疫不全ウイルス)抑制活性を働かせます。 乳癌、卵巣癌、および甲状腺乳頭癌で高発現します。 虚血組織における血管新生を促進します。SDF1はまた、虚血発作後の、CXCR4を介した神経保護にも関与しています。
物理的形状
添加物無しで凍結乾燥されています。
再構成
開封前にバイアルを遠心分離してください。濃度が0.1~1.0mg/mLとなるように、水で溶解してください。ボルテックスは使用しないでください。この溶液は、2~8℃で最大1週間保存できます。長期保存する場合は、キャリアタンパク質(例えば0.1%BSA)を含むバッファーでさらに希釈し、-20℃~-80℃で、溶液のアリコートを保存してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3276-10UG:
SRP3276-VAR:
SRP3276-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wnt/?-catenin pathway is required for epithelial to mesenchymal transition in CXCL12 over expressed breast cancer cells.
Shan S
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8, 12357-12367 (2015)
Angiogenic and restorative abilities of human mesenchymal stem cells were reduced following treatment with serum from diabetes mellitus type 2 patients
Rezaie J, et al.
Journal of Cellular Biochemistry, 119(1), 524-535 (2018)
Endomyocardial expression of SDF-1 predicts mortality in patients with suspected myocarditis.
Zuern CS
Clinical Research in Cardiology : Official Journal of the German Cardiac Society, 104, 1033-1043 (2015)
Gene-environment interaction effects on the development of immune responses in the 1st year of life.
Hoffjan S
American Journal of Human Genetics, 76, 696-704 (2005)
HIV coreceptor downregulation as antiviral principle: SDF-1alpha-dependent internalization of the chemokine receptor CXCR4 contributes to inhibition of HIV replication.
Amara A
The Journal of Experimental Medicine, 186, 139-146 (1997)
資料
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.