製品名
アプロチニン ウシ肺由来, lyophilized powder, ≥3 TIU/mg solid
詳細
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
品質水準
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥3 TIU/mg solid
分子量
~6,500
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI Key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRE0078-250MG:
SRE0078-100MG-PW:
SRE0078-10G:
SRE0078-250MG-PW:
SRE0078-BULK:
SRE0078-VAR:
SRE0078-10MG-PW:
SRE0078-1G:
SRE0078-PH:
SRE0078-10X1G:
SRE0078-10G-PW:
SRE0078-1G-PW:
SRE0078-100MG:
SRE0078PROC:
SRE0078-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The Elevate Program offers enhanced quality and documentation attributes for aprotinin, a protease inhibitor used in multiple relevant industries.