スキップする
A4529
Aprotinin
3-7 TIU/mg solid, lyophilized powder
別名:
BPTI, ウシ脾臓由来トリプシン阻害剤, トラシルオール, トリプシンインヒビター(塩基性)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥17,600
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥43,300
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥74,100
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥141,000
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥429,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C284H432N84O79S7
CAS番号:
分子量:
6511.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-994-9
MDL number:
eCl@ss:
32190102
¥17,600
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アプロチニン ウシ肺由来, lyophilized powder, 3-7 TIU/mg solid
biological source
bovine lung
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
3-7 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
solubility
H2O: >10 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
アプロチニンは、トリプシンの阻害剤として主に使用されます。
Biochem/physiol Actions
アプロチニンは競合的セリンプロテアーゼ阻害剤で、酵素と安定な複合体を形成し活性部位をブロックします。この結合は可逆的で、ほとんどのアプロチニン‐プロテアーゼ複合体は pH が 10 を超えるか、または 3 を下回るような極端な pH レベルでは解離します。アプロチニンは、構造的には、58 アミノ酸からなるウシ肺由来のグロブリン様タンパク質モノマーであり、単一のポリペプチド鎖中の 3 つのジスルフィド結合によって架橋されています。
Preparation Note
本製品は微量の不純物を除去するためアフィニティー精製し、凍結乾燥された粉末です。活性は 3~7 TIU/mg です。
Other Notes
1 トリプシン阻害剤ユニット(TIU)は、2 トリプシン単位の活性を 50%減少させ、1 トリプシン単位は、pH 7.8 および 25°Cにおいて、1 分間で 1 μ モルの N-α-ベンゾイル-DL-アルギニンp-ニトロアニリドを加水分解します。他にも一般的に使用される単位として、KIU があります。1 TIU = 1,300 KIU で換算します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A1153A3428A6106
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アプロチニン ウシ肺由来
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)