This product is supplied as a powder, not in tablet form. This material is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use.
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@@]4(C3=CC2)C)C[C@H]1C)C)C(=O)CO
InChI
1S/C22H28O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,23,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16-,18+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI Key
ZYTXTXAMMDTYDQ-DGEXFFLYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3275-BULK:
SML3275-25MG:
SML3275-5MG:
SML3275-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)