Merck
SML2997
Sigma-Aldrich
GHP-88309
≥98% (HPLC)
別名:
2-Fluoro-6-(5-isoquinolinyl)benzamide; 2-Fluoro-6-(5-isoquinolyl)benzamide, GHP 88309, GHP88309
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,700
25 MG
¥67,200
¥16,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,700
25 MG
¥67,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H11FN2O
CAS番号:
分子量:
266.27
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
¥16,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=C(C(N)=O)C(C2=C(C=CN=C3)C3=CC=C2)=CC=C1
InChI Key
OLNVLPGIADWVKU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
GHP-88309 is an orally available non-nucleoside paramyxovirus polymerase inhibitor with broad-spectrum anti-paramyxoviral activity (EC50 in μM= 0.4/HPIV3-JS, 0.8/HPIV3-5F6, 2/SeV-F1R-eGF, 0.6/MeV/Alaska.USA 16.00, 0.4/CDV-5804p) and little cytoxicity (CC50 >20μM). GHP-88309 potently inhibits the replication of HPIV1 isolate 5F6 and HPIV3 isolates 10L3 & 9R4 in 3D-ALI-HBTEC human airway organoids (EC50 = 280,90, 105 nM, respectively) in 3D-ALI-HBTECs. HPIV3 and provides complete protection against lethal Sendai virus infection in mice (150 mg/kg bid. po. starting at time of infection or 48 hrs after), a murine surrogate model of human HPIV3 disease.
Orally available non-nucleoside paramyxovirus polymerase inhibitor with broad-spectrum anti-paramyxoviral activity in vitro and in vivo.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2997-5MG:
SML2997-BULK:
SML2997-VAR:
SML2997-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Robert M Cox et al.
Nature microbiology, 5(10), 1232-1246 (2020-07-15)
Paramyxoviruses such as human parainfluenza virus type-3 (HPIV3) and measles virus (MeV) are a substantial health threat. In a high-throughput screen for inhibitors of HPIV3 (a major cause of acute respiratory infection), we identified GHP-88309-a non-nucleoside inhibitor of viral polymerase