Merck
G7295
Sigma-Aldrich
抗GM130 (C-末端) ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗GM130(ゴルジマトリックスタンパク質130 kDa)抗体, 抗ゴルジマトリックスタンパク質GM 130抗体, 抗ゴルジ自己抗原抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~130 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using Hela and 3T3 cell extracts.
indirect immunofluorescence: 0.2-0.4 μg/mL using rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GOLGA2(2801)
mouse ... Golga2(99412)
rat ... Golga2(64528)
詳細
130 kDaのゴルジマトリックスタンパク質(GM130)は周辺の細胞質タンパク質であり、ゴルジ自己抗原のゴルジファミリーのメンバーです。GM130は、コイルドコイルドメインを含むより長い棒状タンパク質であり、ゴルジ膜に強固に結合しています。
免疫原
KLHに結合したN末端にリジンが付加されたヒトGM130のC末端領域に対応する合成ペプチド。対応する配列はラットとマウスのGM130で同一です。
アプリケーション
この抗体の使用に成功したアプリケーション、および関連する査読済み論文を以下に示します。
免疫組織化学(1報)
ウエスタンブロット法(1報)
ウサギで産生された抗GM130(C末端)抗体は、以下の用途に使用されています:
  • イムノブロッティング
  • 間接免疫蛍光法
  • 免疫沈降法
  • 免疫組織染色
抗GM130(C末端)抗体は、免疫ブロッティング(約130 kDa)、間接免疫蛍光法(ラットNRK細胞を使用して0.2~0.4 μg/mL)、および免疫沈降法(Helaおよび3T3細胞抽出液を使用して2~4 μg)に使用できます。本抗体は、化学発光ウエスタンブロットにも使用できます(ラットNRK細胞の全抽出物を使用して0.1~0.2 μg/mL)。
生物化学的/生理学的作用
130 kDaのゴルジマトリックスタンパク質(GM130)は、ゴルジ体の構造的完全性と小胞輸送の維持に関与しています。GM130は、65 kDaのゴルジ再構築スタッキングタンパク質(GRASP65)とも相互作用し、ゴルジ体嚢の有糸分裂後の再構築とスタッキングに関与しました。本タンパク質は、p115およびGRASP65とともに、ゴルジ体の形成を核とする際のテンプレートとして機能する可能性があります。GRASP65および他のタンパク質と複合体をなすGM130は、活性化されたRab1と相互作用します。Rab1は、新たに合成されたタンパク質の小胞体(ER)からゴルジ体への輸送を調節することが知られているタンパク質です。この抗体は、cis-ゴルジネットワークマーカーとして使用できます。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mM アジ化ナトリウム含有)
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
G7295-VAR:
IXO13179:
G7295-200UL:
IXO41179:
G7295-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
dGRASP localization and function in the early exocytic pathway in Drosophila S2 cells
Kondylis V, et al.
Molecular Biology of the Cell, 16, 4061-4072 (2005)
A novel Rab6-interacting domain defines a family of Golgi-targeted coiled-coil proteins
Barr FA, et al.
Current Biology, 9, 381-384 (1999)
The GM130 and GRASP65 Golgi proteins cycle through and define a subdomain of the intermediate compartment
Marra P, et al.
Nature Cell Biology, 3, 1101-1113 (2001)
Takanobu Nakazawa et al.
Nature communications, 7, 10594-10594 (2016-02-04)
Intracellular trafficking of receptor proteins is essential for neurons to detect various extracellular factors during the formation and refinement of neural circuits. However, the precise mechanisms underlying the trafficking of neurotrophin receptors to synapses remain elusive. Here, we demonstrate that
Neuronal Expression and Subcellular Localization of Cholesterol 24-Hydroxylase in the Mouse Brain
Ramirez DMO, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 507, 1676-1676 (2008)
資料
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.