由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
mp
191-194 °C (dec.) (lit.)
溶解性
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI Key
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 海馬における神経新生に対する電撃けいれんの影響を調べるための添加物として
- 成体ゼブラフィッシュの心臓の遺伝子機能喪失を調べるための添加物として
- Tリンパ球増殖アッセイのため
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B5002-100G:
B5002-100MG:
B5002-VAR:
B5002-500MG:
B5002-BULK:
B5002-1G:
B5002-5G:
B5002-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.