安全性情報
SML1234
Sigma-Aldrich
HAMNO
≥98% (HPLC)
別名:
(1Z)-1-[(2-Hydroxyanilino)methylidene]naphthalen-2-one, 1-[[(2-Hydroxyphenyl)imino]methyl]-2-naphthalenol, CID 6335338, MLS000737724, NS C111847, NSC111847
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥19,700
25 MG
¥78,800
¥19,700
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥19,700
25 MG
¥78,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H13NO2
CAS番号:
分子量:
263.29
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥19,700
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
yellow to orange
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(c3c(cccc3)O)\C=C1\c2c(cccc2)C=CC\1=O
InChI Key
NADCEWZYITXLKJ-KAMYIIQDSA-N
生物化学的/生理学的作用
HAMNO is a potent and selective inhibitor of replication protein A (RPA) interactions with proteins involved in the replication stress response. HAMNO binds the N-terminal domain of RPA70 and inhibits both ATR autophosphorylation and phosphorylation of RPA32 Ser33 by ATR. HAMNO enhances DNA replication stress in cancer cells and slow tumor growth in vivo.
HAMNO is a potent and selective inhibitor of replication protein A (RPA) interactions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1234-VAR:
SML1234-25MG:
SML1234-BULK:
SML1234-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)