Merck
SML1225
Sigma-Aldrich
インジスラム
≥98% (HPLC)
別名:
N-(3-クロロ-1H-インドール-7-イル)-4-スルファモイルベンゼンスルホンアミド, N1-(3-クロロ-1H-インドール-7-イル)-1,4-ベンゼンジスルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12ClN3O4S2
CAS番号:
分子量:
385.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to pink
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CNC2=C1C=CC=C2NS(C3=CC=C(S(=O)(N)=O)C=C3)(=O)=O
InChI
1S/C14H12ClN3O4S2/c15-12-8-17-14-11(12)2-1-3-13(14)18-24(21,22)10-6-4-9(5-7-10)23(16,19)20/h1-8,17-18H,(H2,16,19,20)
InChI Key
SETFNECMODOHTO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
インジスラムは、炭酸脱水酵素および抗腫瘍CDKの阻害剤です。
インジスラムは、炭酸脱水酵素および抗腫瘍CDKの阻害剤です。インジスラムは、サイクリンE誘導性p53およびp21の枯渇、およびCDK2の阻害によって、細胞周期のG1期を標的とし、G1/S移行を阻害します。
インジスラムは合成スルホンアミド化合物です。[1] In vitroおよびin vivo研究において、インジスラムが網膜芽細胞腫のタンパク質リン酸化を阻害することが見出されています。また、サイクリンAおよびB1活性も阻害します。インジスラムは、アポトーシスを促進することが知られています。インジスラムは、細胞のデヒドロゲナーゼの強力な阻害剤であり、そのため、リンゴ酸‐アスパラギン酸シャトル、解糖系および糖新生などの代謝経路に影響を及ぼします。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1225-VAR:
SML1225-25MG:
SML1225-BULK:
SML1225-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Semi-physiological model describing the hematological toxicity of the anti-cancer agent indisulam.
van Kesteren C, et al.
Investigational New Drugs, 23(3), 225-234 (2005)
Sung Ah Kim et al.
Molecules and cells, 43(11), 935-944 (2020-11-11)
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator (ARNT) plays an essential role in maintaining cellular homeostasis in response to environmental stress. Under conditions of hypoxia or xenobiotic exposure, ARNT regulates the subset of genes involved in adaptive responses, by forming heterodimers with
Cristina Mayor-Ruiz et al.
Nature chemical biology, 16(11), 1199-1207 (2020-08-05)
Targeted protein degradation is a new therapeutic modality based on drugs that destabilize proteins by inducing their proximity to E3 ubiquitin ligases. Of particular interest are molecular glues that can degrade otherwise unligandable proteins by orchestrating direct interactions between target