SML1272
I-BET762
≥98% (HPLC)
別名:
(4S)-6-(4-クロロフェニル)-N-エチル-8-メトキシ-1-メチル-4H-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-a][1,4]ベンゾジアゼピン-4-アセトアミド, GSK525762, GSK525762A, I-BET
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +80 to +90°, c = 0.3 in methanol
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCNC(C[C@@H]1N=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(OC)=CC=C3N4C1=NN=C4C)=O
InChI
1S/C22H22ClN5O2/c1-4-24-20(29)12-18-22-27-26-13(2)28(22)19-10-9-16(30-3)11-17(19)21(25-18)14-5-7-15(23)8-6-14/h5-11,18H,4,12H2,1-3H3,(H,24,29)/t18-/m0/s1
InChI Key
AAAQFGUYHFJNHI-SFHVURJKSA-N
遺伝子情報
human ... BRD2(6046) , BRD3(8019) , BRD4(23476) , BRDT(676)
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1272-BULK:
SML1272-VAR:
SML1272-25MG:
SML1272-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)