製品名
チアゾビビン, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
, white to beige to brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[s]1c(nc(c1)C(=O)NCc3ccccc3)Nc2ncncc2
InChI
1S/C15H13N5OS/c21-14(17-8-11-4-2-1-3-5-11)12-9-22-15(19-12)20-13-6-7-16-10-18-13/h1-7,9-10H,8H2,(H,17,21)(H,16,18,19,20)
InChI Key
DOBKQCZBPPCLEG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1045-5MG:
SML1045-25MG:
SML1045-VAR:
SML1045-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.