Merck
G9020
Sigma-Aldrich
ガストリンI ヒト
≥95% (HPLC), powder
別名:
HG-17, [18-ピログルタミン酸]ビッグガストリンI-(18-34)-ペプチドアミド, ヒト, [pGlu18]-ビッグガストリンI フラグメント 18-34 アミド, ガストリンI, ヘプタデカペプチド, リトルガストリン, ヒト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C97H124N20O31S
CAS番号:
分子量:
2098.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
2098.20
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
濃度
≤100%
テクニック
protein expression: suitable
溶解性
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)CNC(=O)[C@@H]7CCC(=O)N7)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc8ccccc8)C(N)=O
InChI
1S/C97H124N20O31S/c1-49(2)39-68(114-95(146)71(43-54-46-100-59-18-11-9-16-57(54)59)116-97(148)73-19-12-37-117(73)76(121)48-102-85(136)60-24-30-74(119)104-60)93(144)110-65(29-35-81(130)131)91(142)109-64(28-34-80(128)129)90(141)108-63(27-33-79(126)127)89(140)107-62(26-32-78(124)125)88(139)106-61(25-31-77(122)123)87(138)103-50(3)84(135)113-69(41-52-20-22-55(118)23-21-52)86(137)101-47-75(120)105-70(42-53-45-99-58-17-10-8-15-56(53)58)94(145)111-66(36-38-149-4)92(143)115-72(44-82(132)133)96(147)112-67(83(98)134)40-51-13-6-5-7-14-51/h5-11,13-18,20-23,45-46,49-50,60-73,99-100,118H,12,19,24-44,47-48H2,1-4H3,(H2,98,134)(H,101,137)(H,102,136)(H,103,138)(H,104,119)(H,105,120)(H,106,139)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,142)(H,110,144)(H,111,145)(H,112,147)(H,113,135)(H,114,146)(H,115,143)(H,116,148)(H,122,123)(H,124,125)(H,126,127)(H,128,129)(H,130,131)(H,132,133)/t50-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-/m0/s1
InChI Key
GKDWRERMBNGKCZ-RNXBIMIWSA-N
遺伝子情報
human ... GAST(2520)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Glp-Gly-Pro-Trp-Leu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
詳細
研究分野:細胞シグナリング
GAST遺伝子は、ヒト染色体17q21にマッピングされています。ガストリンは線形ペプチドです。消化管ホルモンであり、胃のG細胞が産生します。
アプリケーション
ガストリンI(ヒト)は、次の用途で使用されています:
  • ヒト胃がん細胞におけるクラスタリン(CLU)の発現と分泌を調べるために、ガストリン受容体/コレシストキニン受容体2(CCK2R)を安定トランスフェクションしたAGS(AGS-GR)細胞を処理するため
  • マウス正常食道・上皮オルガノイド(mNEEO)の培養のための増殖培地の成分として
  • オルガノイド様培養のために使用する基礎培養培地のサプリメントとして
  • Superdex® 30カラムのキャリブレーションのための分子量マーカーとして
生物化学的/生理学的作用
ガストリンは、壁細胞機能、胃上皮細胞の増殖および分化において主要な役割を果たします。ガストリンは、胃粘膜の維持および構築においてモジュレーターとして機能します。胃内で産生され、胃酸分泌を促進します。ガストリンは、胃腸管にとって重要な増殖因子です。ガストリンは、Gタンパク質共役型受容体ファミリーに属するコレシストキニンB受容体(CCKBR)に高い親和性で結合します。膵臓において膵島分化を誘発します。
その他情報
H2O中0.1% TFAからの凍結乾燥
法的情報
Superdex is a registered trademark of Cytiva
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9020-1MG:
G9020-.5MG-PW:
G9020-250UG-PW:
G9020-1MG-PW:
G9020-VAR:
G9020-250UG:
G9020-BULK:
G9020-.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A network map of the gastrin signaling pathway.
Yashwanth Subbannayya et al.
Journal of cell communication and signaling, 8(2), 165-170 (2014-03-04)
Physiology of cholangiocytes
Physiology of the Gastrointestinal Tract (2012)
C Saillan-Barreau et al.
Diabetes, 48(10), 2015-2021 (1999-10-08)
Gastrin (G) and cholecystokinin (CCK) are gastrointestinal neuropeptides that are released into circulation during a meal. G is also transiently expressed during embryogenic and early ontogenic development of the pancreas and is believed to act on islet-cell development. Both peptides
S A Watson et al.
Gut, 45(6), 812-817 (1999-11-24)
Gastrin is a growth factor for established tumours. To investigate the therapeutic effect of antibodies, raised against the Gastrimmune immunogen, which neutralise the glycine extended and carboxy amidated forms of gastrin 17 in two human gastric cancer models. MGLVA1 cells
M Y Chowers et al.
Gastroenterology, 117(5), 1113-1118 (1999-10-27)
Helicobacter pylori resides within the gastric mucosa, a niche hostile to other microorganisms. Human gastrin levels are elevated after infection and return to normal after eradication. The aim of this study was to test the direct effect of gastrin on
資料
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.