アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
protect from light
色
orange-red
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.[n]21c3c(c(c2)C4=C(c5c6c([n](c5)CC[C@H](OCC1)CN(C)C)cccc6)C(=O)NC4=O)cccc3
InChI
1S/C28H28N4O3.ClH/c1-30(2)15-18-11-12-31-16-21(19-7-3-5-9-23(19)31)25-26(28(34)29-27(25)33)22-17-32(13-14-35-18)24-10-6-4-8-20(22)24;/h3-10,16-18H,11-15H2,1-2H3,(H,29,33,34);1H/t18-;/m0./s1
InChI Key
NYQIEYDJYFVLPO-FERBBOLQSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0693-1MG:
SML0693-BULK:
SML0693-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック