由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥95%
形状
powder
色
yellow to yellow-orange
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(=O)Nc2ccc(O)cc2)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C26H33NO2/c1-19(11-16-24-21(3)10-7-17-26(24,4)5)8-6-9-20(2)18-25(29)27-22-12-14-23(28)15-13-22/h6,8-9,11-16,18,28H,7,10,17H2,1-5H3,(H,27,29)/b9-6+,16-11+,19-8+,20-18+
InChI Key
AKJHMTWEGVYYSE-FXILSDISSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- as a synthetic retinoid to induce apoptosis in SEB-1 sebocytes
- as a medium supplement for C2C12 myoblasts to test its effect on ceramide formation
- to test in cytotoxicity in T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL)
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
H7779-BULK:
H7779-5MG:
H7779-VAR:
試験成績書(COA)