スキップする
BCA1
Bicinchoninic Acid Kit for Protein Determination
for 200-1000 μg/ml protein
別名:
BCAタンパク質検定
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 kit
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥76,500
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352106
¥76,500
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
usage
sufficient for ~500 assays
storage temp.
2-8°C
Application
ビシンコニン酸キットは、唾液プロテオームサンプル、ヒト胎児性腎 293 細胞および黄体細胞のタンパク質定量に使用されています。
Biochem/physiol Actions
タンパク質は濃度依存的に、アルカリ性の Cu(II) を Cu(I) に還元します。 ビシンコニン酸は、Cu(I) に極めて特異的な発色試薬であり、562 nm に吸収極大を持つ紫色の複合体を形成します。 吸収は、タンパク質の濃度に直接比例します。これはタンパク定量用の Folin-Ciocalteu 試薬に代わるものです。
Features and Benefits
  • 簡単で高感度なタンパク質比色定量法です。
  • 2種類の安定な試薬から反応液を調製します。
  • Lowry法より短時間で容易です。
  • イオン性・非イオン性のいずれの界面活性剤にも使用できます。
  • Bradford法よりもタンパク質間のバラツキの少ないデ-タが得られます。
  • マイクロウェルプレ-トでの使用に適合します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
QPBCAB9643DUO82047
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
20-25°C
usage
sufficient for ~500 assays
usage
-
usage
-
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Bicinchoninic Acid Solution 1 L
  • 4%(w/v) CuSO4 · 5H2O Solution 25 mL
  • Protein Standard Solution 5 x 1
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
BCA protein assay or Smith assay to determine protein concentration in a sample using Spectroquant® Prove photometers.
関連コンテンツ
Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.
すべての関連コンテンツを見る
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
BCA1-1KT04061835571055
質問
1–4/4 質問  
  1. Good morning. Is the "Bicinchoninic Acid Kit for Protein Determination" complete? i.e. does it contain all the necessary reactants? Is there a need to buy plates, wells or other? Thank you.
    1 回答
    1. This kit does require the use of materials that are dependant on the assay format used, but not provided in the kit. These items are as follows:
      • Spectrophotometer capable of accurately measuring absorbance in the 560 nm region
      • 96-well plates, such as Cat. No. CLS9017
      • 96-well plate sealing film: Cat. No. Z369667
      OR
      • Test tubes, 13 × 100 mm: Cat. No. CLS980013
      • 1 mL Disposable Plastic Cuvettes: Cat. No. C5416
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/793/bca1pis-ms.pdf
      役に立ちましたか?
  2. Can the kit be used for measuring the protein content of marine bacteria grown in artificial sea water?
    1 回答
    1. This product has not been tested for use with marine bacteria in artificial sea water. However, the publication below used the Bicinchoninic acid method to measure total protein in planktonic marine bacteria, indicating that this kit may be suitable.
      Determination of Total Protein Content of Bacterial Cells by SYPRO Staining and Flow Cytometry
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC91485/
      Note that there are a number of potential interfering substances that may impact results. Please see the link below to review the product datasheet, including a list of interfering substances beginning on page 4.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/793/bca1pis-ms.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Does this kit rely on naked-eye colorimetric detection or does it require a fluorescent microscope?
    1 回答
    1. The kit is based on colorimetric, not fluorometric, detection. The color intensity should be measured at A562nm
      役に立ちましたか?
  4. Can a standard OD plate reader be used for the BCA1-1KT Kit, which offers a choice of assay tubes and 96-well plates as mentioned in the technical description? Additionally, would the Test tubes, 13 × 100 mm, Catalog Number CLS980013 not be needed?
    1 回答
    1. If a standard ELISA plate reader capable of measuring absorbance in the 560nm region is being used, the 96-well format should be suitable. The test tubes are recommended for larger volume analysis with cuvettes, but if the 96-well format is used, they will not be needed for the samples. However, they are also being utilized to make the BSA protein standard curve dilutions. If there is an alternative method for making the serial standard protein dilutions that ensures thorough mixing and utilizes a low-binding surface to prevent protein absorption, such as borosilicate glass and/or polypropylene tubes, that will be suitable as well.