Merck
SML0245
Sigma-Aldrich
カンデサルタンシレキセチル
≥98% (HPLC)
別名:
2-エトキシ-1-[[2'-(2H-テトラゾール-5-イル)[1,1'-ビフェニル]-4-イル]メチル]-1H-ベンズイミダゾール-7-カルボン酸1-[[(シクロヘキシルオキシ)カルボニル]オキシ]エチルエステル, TCV 116, TCY 116
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥14,400
50 MG
¥93,200
¥14,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥14,400
50 MG
¥93,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H34N6O6
CAS番号:
分子量:
610.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥14,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: ≥15 mg/mL
オーガナイザー
Takeda
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)-c5ccccc5-c6nnn[nH]6
InChI
1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)
InChI Key
GHOSNRCGJFBJIB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AGTR1(185)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
カンデサルタンシレキセチルは、強力なアンジオテンシンII受容体アンタゴニストであるカンデサルタンのプロドラッグです。プロドラッグは腸内のエステラーゼにより切断され、活性分子を遊離します。
カンデサルタンシレキセチルは、非ペプチドアンジオテンシン(AT2)受容体アンタゴニストです。
特徴および利点
この化合物はTakedaが開発しました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物はHandbook of Receptor Classification and Signal TransductionのAngiotensin Receptorsのページに取り上げられています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0245-BULK:
SML0245-VAR:
SML0245-50MG:
SML0245-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ji-Young Jeon et al.
Drug development and industrial pharmacy, 39(9), 1296-1299 (2012-10-04)
Candesartan is a long-acting and selective nonpeptide AT1 subtype angiotensin II receptor antagonist. The aim of this study was to compare the pharmacokinetics and to evaluate the bioequivalence of two candesartan cilexetil 16 mg formulations. Forty healthy volunteers were randomly assigned
Sheridan M Hoy et al.
American journal of cardiovascular drugs : drugs, devices, and other interventions, 10(5), 335-342 (2010-09-24)
Candesartan cilexetil is the orally administered prodrug of candesartan, an angiotensin II subtype 1 receptor antagonist. The pharmacokinetics (area under the plasma concentration-time curve and maximum plasma concentration) of candesartan do not appear to be affected by age, sex, or
Caroline Fenton et al.
Drugs, 65(4), 537-558 (2005-03-01)
Candesartan cilexetil is the orally administered pro-drug of candesartan, a highly selective antagonist of the angiotensin II subtype 1 receptor that mediates the pressor activities of angiotensin II. Candesartan cilexetil is widely used for the treatment of hypertension and has
Ezequiel Balmori Melian et al.
Drugs, 62(5), 787-816 (2002-04-04)
The combination of candesartan cilexetil [an angiotensin II type 1 (AT(1)) receptor antagonist] plus hydrochlorothiazide (a thiazide diuretic), has been used in the treatment of patients with hypertension. The blood pressure (BP) lowering effect of various doses of this combination
Stephanie E Easthope et al.
Drugs, 62(8), 1253-1287 (2002-05-16)
Candesartan cilexetil is converted to the angiotensin II receptor antagonist candesartan during absorption from the gastrointestinal tract. The selective and competitive binding of candesartan to the angiotensin II type 1 (AT(1)) receptor prevents binding of angiotensin II, a key mediator