Merck
BP1248
カンデサルタンシレキセチル
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-エトキシ-1-[[2′-(2H-テトラゾール-5-イル)[1,1′-ビフェニル]-4-イル]メチル]-1H-ベンズイミダゾール-7-カルボン酸1-[[(シクロヘキシルオキシ)カルボニル]オキシ]エチルエステル, TCV 116, TCY 116
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥34,700
¥34,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥34,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H34N6O6
CAS番号:
分子量:
610.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥34,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
品質水準
APIファミリー
candesartan
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)-c5ccccc5-c6nnn[nH]6
InChI
1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)
InChI Key
GHOSNRCGJFBJIB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AGTR1(185)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Candesartan cilexetil BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Candesartan Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    カンデサルタンシレキセチルは、強力なアンジオテンシンII受容体アンタゴニストであるカンデサルタンのプロドラッグです。プロドラッグは腸内のエステラーゼにより切断され、活性分子を遊離します。
    カンデサルタンシレキセチルは、非ペプチドアンジオテンシン(AT2)受容体アンタゴニストです。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
    ターゲットの組織
    Kidney,Blood
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP1248:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)