詳細
The structure of BV02 differs slightly from the published form, but has been internally verified by Sigma-Aldrich quality control.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N3C(=O)c4ccc(cc4C3=O)C(O)=O)=C1C
InChI
1S/C20H15N3O5/c1-11-16(19(26)23(21(11)2)13-6-4-3-5-7-13)22-17(24)14-9-8-12(20(27)28)10-15(14)18(22)25/h3-10H,1-2H3,(H,27,28)
InChI Key
ZFYSDSINNOLWGO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0140-BULK:
SML0140-5MG:
SML0140-IP:
SML0140-VAR:
SML0140-25MG:
試験成績書(COA)