スキップする
D1916
5,6-ジクロロベンゾイミダゾール1-β-D-リボフラノシド
≥98% (HPLC), powder, RNA synthesis inhibitor
別名:
5,6-ジクロロ-1-β-D-リボフラノシルベンゾイミダゾール, 5,6-ジクロロベンゾイミダゾールリボシド, DRB
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥13,700
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥37,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H12Cl2N2O4
CAS番号:
分子量:
319.14
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
39123
MDL number:
Form:
powder
¥13,700
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
5,6-ジクロロベンゾイミダゾール1-β-D-リボフラノシド,
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3cc(Cl)c(Cl)cc23
InChI
1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
InChI key
XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
Gene Information
Application
5,6-ジクロロベンゾイミダゾール1-β-D-リボフラノシドは以下の用途に使用されています:
  • マウスメラノーマ細胞におけるRNAポリメラーゼII阻害剤
  • ヒト前立腺上皮細胞株におけるサイクリンD1 mRNA合成の阻害
  • Jurkat細胞におけるインターロイキン-2遺伝子転写の阻害
Biochem/physiol Actions
RNA合成阻害剤で、転写を途中停止させます。CK2 (カゼインキナ-ゼ-2) インヒビタ-
5,6-ジクロロベンズイミダゾール1-β-D-リボフラノシド(DRB)は、RNAポリメラーゼIIのC末端ドメインのリン酸化によりmRNA合成を停止し不活性化するヌクレオシドアナログです。また、DNAトポイソメラーゼIIを妨害し、サイトカインへの応答を調節することがあり、RNA修飾を介してヒト免疫不全ウイルス(HIV)をブロックします。また、サイクリン依存性キナーゼ(CDK)7および9を阻害し、白血病細胞のアポトーシスを促進します。本化合物は癌治療薬として役立つ可能性があります。
Features and Benefits
本化合物は、遺伝子制御研究用製品です。さらに遺伝子制御研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
44687Z4775K4394
PKF118-310 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
K4394
PKF118-310
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... CSNK2A1(1457), CSNK2B(1460)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)