Merck
SHC204
Sigma-Aldrich
MISSION® TRC2コントロールベクターpLKO-puro TurboGFP shRNA
shRNA sequence targeting tGFP
別名:
MISSION®コントロールベクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
MISSION®
濃度
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MISSION TRC2 Control Vector pLKO-puro TurboGFPは、7518bpのレンチウイルスプラスミドベクターで、TurboGFPを標的としたshRNAが挿入されています。このベクターは、WPREを含むTRC2 pLKO-puroプラスミドをベースとしています。TurboGFP shRNA Control Vectorは、MISSION TurboGFPポジティブコントロールベクターを用いた実験や、TurboGFPを発現する細胞株において、ポジティブノックダウンコントロールとして有用です。TurboGFPは、橈脚目Pontellina plumataからクローニングされた緑色蛍光タンパク質copGFPを改良したバリアントです。
抗生物質アンピシリン、ピューロマイシンの耐性遺伝子によって、それぞれ細菌、哺乳類細胞でのセレクションが可能です。さらに、適合するパッケージングプラスミド(製品番号SHP001)と組み合わせてトランスフェクションすることにより、パッケージング細胞(HEK293T)中において自己不活性化した複製能力のないウイルス粒子を生成することができます。TRC2 TurboGFP shRNA Control Vectorは、10 μgのプラスミドDNAが濃度500 ng/μLで含まれるTris-EDTA(TE)バッファー溶液でご提供します。
アプリケーション
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップ等の詳細はこちらをご覧ください。
ショートヘアピンRNA(shRNA)から生じる低分子干渉RNA(siRNA)は、哺乳類細胞における遺伝子特異的なRNA干渉(RNAi)を引き起こす有力な方法です。MISSION™シリーズは、アノテーションされたマウス、ヒト遺伝子に対するウイルスベクターを使用したRNAiライブラリーです。細胞内でsiRNAを生じるshRNAは広宿主性のレンチウイルス粒子から発現され、広範囲の哺乳類細胞株でスクリーニングが可能です。これらの細胞株において、MISSION shRNAクローンは迅速かつコスト効率の良い機能喪失と遺伝子相互作用のスクリーニングを可能にします。
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細については、http://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧下さい。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SHC204N:
SHC204:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Restrictive influence of SAMHD1 on Hepatitis B Virus life cycle.
Sommer AF
Scientific Reports, 6, 26616-26616 (2016)
Miguel A Gonzalez-Lozano et al.
Scientific reports, 6, 35456-35456 (2016-10-18)
Development of the brain involves the formation and maturation of numerous synapses. This process requires prominent changes of the synaptic proteome and potentially involves thousands of different proteins at every synapse. To date the proteome analysis of synapse development has
Michael Gruet et al.
Biology, 9(2) (2020-02-27)
Metastasis is associated with poor prognosis in breast cancer. Although some studies suggest beta-blockers increase survival by delaying metastasis, others have been discordant. This study provides both insights into the anomalous findings and identifies potential biomarkers that may be treatment
Luisa Mori et al.
Journal of virology (2020-11-27)
HIV transcription requires assembly of cellular transcription factors at the HIV-1promoter. The TFIIH general transcription factor facilitates transcription initiation by opening the DNA strands around the transcription start site and phosphorylating the C-terminal domain for RNA polymerase II (RNAPII) for
R Zufferey et al.
Journal of virology, 73(4), 2886-2892 (1999-03-12)
The expression of genes delivered by retroviral vectors is often inefficient, a potential obstacle for their widespread use in human gene therapy. Here, we explored the possibility that the posttranscriptional regulatory element of woodchuck hepatitis virus (WPRE) might help resolve