詳細
MISSION TRC2コントロールベクターpLKO-puroは、レンチウイルスプラスミドベクターです。このベクターは、WPREを含むTRC2 pLKO-puroプラスミドバックボーンにあります。ベクターにはshRNAインサートが含まれていないため、TRC2 MISSION shRNAライブラリクローンを用いた実験でのネガティブコントロールとして有用です。これにより、遺伝子発現に及ぼす形質導入の効果を調べ、shRNAクローンを用いてみられるノックダウン効果を解釈することができます。
アンピシリン、ピューロマイシン抗菌耐性遺伝子があるので、バクテリアや哺乳動物細胞でのセレクションが可能となります。さらに、適合するパッケージングプラスミド(SHP001)と同時にパッケージング細胞(HEK293T)にトランスフェクションすることにより、自己増幅力のないウイルスパーティクルを作製できます。TRC2 pLKO-puroコントロールベクターは、10 μgのプラスミドDNAが濃度500 ng/μLで含まれるTris-EDTA (TE)バッファー溶液でご提供します。
アンピシリン、ピューロマイシン抗菌耐性遺伝子があるので、バクテリアや哺乳動物細胞でのセレクションが可能となります。さらに、適合するパッケージングプラスミド(SHP001)と同時にパッケージング細胞(HEK293T)にトランスフェクションすることにより、自己増幅力のないウイルスパーティクルを作製できます。TRC2 pLKO-puroコントロールベクターは、10 μgのプラスミドDNAが濃度500 ng/μLで含まれるTris-EDTA (TE)バッファー溶液でご提供します。
アプリケーション
MISSION® TRC2 pLKO.5-puro空ベクターコントロールプラスミドDNAは次の場所で使用されています。
- CRISPRライブラリ生成
- ウイルス構築物
- プラスミド構築
- CRISPR/Cas9を介したノックアウト。
アプリケーションデータ、プロトコル、ベクターマップに関するさらに詳しい情報は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
短鎖ヘアピンRNA(shRNA)から発現される低分子干渉RNA(siRNA)は、哺乳類細胞で遺伝子特異的なRNA干渉(RNAi)を媒介する強力な方法です。MISSION製品群は、注釈付きのマウスおよびヒト遺伝子に対するウイルスベクターベースのRNAiライブラリに基づいています。細胞内でsiRNAを生成するshRNAは、広宿主性レンチウイルスのウイルス粒子から発現されるので、広範囲の哺乳類細胞株を用いたスクリーニングが可能となります。これらの細胞株では、MISSION shRNAクローンにより、迅速でコスト効率の高い機能喪失スクリーニングと遺伝子相互作用スクリーニングが可能となります。
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細については、http://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧下さい。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推奨
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SHC201:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Silencing of retrotransposons by SETDB1 inhibits the interferon response in acute myeloid leukemia.
The Journal of Cell Biology (2017)
A CRISPR screen identifies MAPK7 as a target for combination with MEK inhibition in KRAS mutant NSCLC.
PLoS ONE, 13(6), e0199264-e0199264 (2018)
Nature communications, 8, 14572-14572 (2017-02-22)
Expression of PD-L1, the ligand for T-cell inhibitory receptor PD-1, is one key immunosuppressive mechanism by which cancer avoids eradication by the immune system. Therapeutic use of blocking antibodies to PD-L1 or its receptor PD-1 has produced unparalleled, durable clinical
Functional screening implicates miR-371-3p and peroxiredoxin 6 in reversible tolerance to cancer drugs.
Nature Communications, 7, 12351-12351 (2016)
The Journal of cell biology, 220(5) (2021-02-25)
Matrix stiffness is a central regulator of fibroblast function. However, the transcriptional mechanisms linking matrix stiffness to changes in fibroblast phenotype are incompletely understood. Here, we evaluated the effect of matrix stiffness on genome-wide chromatin accessibility in freshly isolated lung