Merck
SHC203V
Sigma-Aldrich
MISSION™ TRC2コントロール形質導入粒子puro CMV-TurboGFP™
Green fluorescent protein marker to monitor transduction efficiency
別名:
MISSION®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
濃度
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The MISSION TRC2 TurboGFP Control Transduction Particles are a critical positive control to monitor transduction efficiency. This control is produced from the sequence-verified lentiviral plasmid, TRC2 pLKO-puro TurboGFP (SHC203). This vector is in the TRC2 pLKO-puro plasmid backbone, which contains the WPRE. This construct aids in interpretation of experimental design and results by providing a green fluorescent protein marker for monitoring success in transduction of your cells of interest. TurboGFP is an improved variant of the green fluorescent protein copGFP cloned from the copepoda Pontellina plumata.
Unlike murine-based MMLV or MSCV retroviral systems, lentiviral-based particles permit efficient infection and integration of the construct into differentiated and non-dividing cells, such as neurons and dendritic cells, overcoming low transfection and integration difficulties when using these cell lines. Self-inactivating replication incompetent viral particles are produced in packaging cells (HEK293T) by co-transfection with compatible packaging plasmids.
In addition, the lentiviral transduction particles are pseudotyped with an envelope G glycoprotein from Vesicular Stomatitis Virus (VSV-G), allowing transduction of a wide variety of mammalian cells. 200 μl of 106 TU/ml (via p24 titering assay) lentiviral particles are provided as frozen stock.
When conducting experiments using MISSION shRNA clones, the proper controls should be a key element of your experimental design to allow for accurate interpretation of knockdown results.
MISSION® shRNAクローンを用いた実験を行う際には、ノックダウン結果を正確に解釈するために、実験計画において適切なコントロールを選択することが重要です。The MISSION Control Transduction Particleは、トランスダクション効率をモニターするための重要なポジティブコントロールです。
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
アプリケーション
ELISA捕捉:106 TU/mL(p24)
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップ等の詳細はこちらをご覧ください。
ショートヘアピンRNA(shRNA)から生じる低分子干渉RNA(siRNA)は、哺乳類細胞における遺伝子特異的なRNA干渉(RNAi)を引き起こす有力な方法です。MISSION™シリーズは、アノテーションされたマウス、ヒト遺伝子に対するウイルスベクターを使用したRNAiライブラリーです。細胞内でsiRNAを生じるshRNAは広宿主性のレンチウイルス粒子から発現され、広範囲の哺乳類細胞株でスクリーニングが可能です。これらの細胞株において、MISSION shRNAクローンは迅速かつコスト効率の良い機能喪失と遺伝子相互作用のスクリーニングを可能にします。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SHC203VN:
SHC203V:
SHC203V-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Zufferey et al.
Journal of virology, 73(4), 2886-2892 (1999-03-12)
The expression of genes delivered by retroviral vectors is often inefficient, a potential obstacle for their widespread use in human gene therapy. Here, we explored the possibility that the posttranscriptional regulatory element of woodchuck hepatitis virus (WPRE) might help resolve
J E Donello et al.
Journal of virology, 72(6), 5085-5092 (1998-05-30)
The hepatitis B virus posttranscriptional regulatory element (HBVPRE) is a cis-acting RNA element that partially overlaps with enhancer I and is required for the cytoplasmic accumulation of HBV surface RNAs. We find that the closely related woodchuck hepatitis virus (WHV)
Sabina Honisch et al.
Oncotarget, 6(12), 10309-10319 (2015-04-15)
Chorein encoded by VPS13A (vacuolar protein sorting-associated protein 13A) is defective in chorea-acanthocytosis. Chorein fosters neuronal cell survival, cortical actin polymerization and cell stiffness. In view of its anti-apoptotic effect in neurons, we explored whether chorein is expressed in cancer